Merck
323322
Sigma-Aldrich
トリメチルホスフィン
97%
別名:
PMe3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3P
CAS番号:
分子量:
76.08
Beilstein:
969138
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7.24 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
38-40 °C (lit.)
mp
−86 °C (lit.)
密度
0.738 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
InChI Key
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリメチルホスフィン(PMe3)は、光延反応の試薬として使用される電子が豊富なホスフィンリガンドです。
以下の用途に使用できます:
  • アジドからカルバミン酸塩へ、アジリジンからアジドアルコールへ、およびケトオキシムからケトンへの2,2′-ジピリジルジセレニドを用いた形質転換のため
  • アザ-ウィティッヒ反応、イミンのC-H結合活性化、クロスカップリング反応のため
  • 光延反応の試薬として使用する(シアノメチレン)トリメチルホスホラン(CMMP)の調製のため。
  • ルテニウムトリメチルホスフィン複合体(CO2をギ酸に水素化するための触媒として使用される)を合成するための試薬として。
関連製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
323322-25G:
323322-VAR:
323322-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The synthetic-technical development of oseltamivir phosphate [TM="Tamiflu"]: A race against time
Abrecht S, et al.
Chimia, 61(3), 93-99 (2007)
C- H Activation of Imines by Trimethylphosphine-Supported Iron Complexes and Their Reactivities
Camadanli S, et al.
Organometallics, 28(7), 2300-2310 (2009)
Conversion of ketoximes to ketones with trimethylphosphine and 2, 2′-dipyridyl diselenide
Martin M, et al.
Tetrahedron Letters, 45(29), 5559-5561 (2004)
Hydrogenation of carbon dioxide catalyzed by ruthenium trimethylphosphine complexes: the accelerating effect of certain alcohols and amines
Munshi P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(27), 7963-7971 (2002)
Synthesis of trifluoromethyl ketones by palladium-catalyzed cross-coupling reaction of phenyl trifluoroacetate with organoboron compounds
Kakino R, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 74(2), 371-376 (2001)