Merck
346179
Sigma-Aldrich
トリエチルホスフィン 溶液
1.0 M in THF
別名:
PEt3, Triethylphosphorous 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3P
CAS番号:
分子量:
118.16
Beilstein:
969170
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
濃度
1.0 M in THF
密度
0.869 g/mL at 25 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • アルケンのヒドロカルボニル化によるアルコールの位置選択的生成
  • 芳香族アルデヒドおよびアレノアートを原料とするジヒドロピラン類のBronsted酸を利用した合成
  • エンインのシラホウ素化
  • フェニル酢酸類のフェニルアセトニトリル類またはベンゾニトリル類への変換
  • 白金ナフタレンジイルおよびパラジウムナフタレンジイルの熱分解
  • 不斉Morita-Baylis-Hillman反応
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
346179-50ML:4548173138442
346179-VAR:
346179-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sarah A Weicker et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(37), 13027-13034 (2015-08-01)
Silyl triflates of the form R4-n Si(OTf)n (n=1, 2; OTf=OSO3 CF3 ) are shown to activate carbon dioxide when paired with bulky alkyl-substituted Group 15 bases. Combinations of silyl triflates and 2,2,6,6-tetramethylpiperidine react with CO2 to afford silyl carbamates via a
Vitor L Martins et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(35), 23041-23051 (2015-08-15)
This work presents the physicochemical characterization of two ionic liquids (ILs) with small phosphonium cations, triethylpenthylphosphonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide ([P2225][Tf2N]) and (2-methoxyethyl)trimethylphosphonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide ([P222(201)][Tf2N]), and their mixtures with Li(+). Properties such as the electrochemical window, density, viscosity and ionic conductivity are presented.
Xianyin Lai et al.
Cancer genomics & proteomics, 12(6), 271-281 (2015-11-07)
Follicular adenoma is a type of benign and encapsulated nodule in the thyroid gland, but some adenomas have the potential to progress to follicular carcinoma. Therefore, it is important to monitor the state and progress of follicular adenoma in the
Xianyin Lai et al.
Proteomics, 15(13), 2358-2368 (2015-03-11)
Chondrosarcoma is the third most common primary bone cancer, requiring surgical resection. However, differentiation of low-grade chondrosarcoma (grade 1) from enchondroma that is benign and only requires regular follow-up is one of the most frequent diagnostic dilemmas facing orthopedic oncologists