Merck
718165
Sigma-Aldrich
トリオクチルホスフィン
97%
別名:
TOP, P(Oct)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)7]3P
CAS番号:
分子量:
370.64
Beilstein:
1776995
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI Key
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリオクチルホスフィンはリン源となり、金属ナノ粒子の合成に使用されます。
アプリケーション
トリオクチルホスフィンは、金属ナノ結晶、バルク粉末、ホイル、ワイヤ、薄膜から金属リン化物への変換に使用できます。これは、酢酸カドミウムおよび硫黄から硫化カドミウムナノロッドを合成するための溶媒および安定化剤としても働くことが可能です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
296.6 °F - closed cup
引火点(℃)
147 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
718165-500ML:
718165-100ML:
718165-BULK:
718165-VAR:
718165-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Trioctylphosphine as both solvent and stabilizer to synthesize CdS nanorods.
Chen S, et al.
Nanoscale Research Letters, 4(10), 1159-1159 (2009)
Palladium (ii)-complexes of bi-and tri-dentate phosphine ligands: precursor for palladium--phosphorous nanoparticles and activity towards Suzuki--Miyaura coupling
Rao GK, et al.
New. J. Chem., 47, 4218-4227 (2023)
Jaehoon Lim et al.
Nature materials, 17(1), 42-49 (2017-11-29)
Chemically synthesized semiconductor quantum dots (QDs) can potentially enable solution-processable laser diodes with a wide range of operational wavelengths, yet demonstrations of lasing from the QDs are still at the laboratory stage. An important challenge-realization of lasing with electrical injection-remains
Trioctylphosphine: a general phosphorus source for the low-temperature conversion of metals into metal phosphides.
Henkes AE & Schaak RE.
Chemistry of Materials, 19(17), 4234-4242 (2007)
Tilman Läppchen et al.
EJNMMI physics, 7(1), 22-22 (2020-04-24)
For multicenter clinical studies, PET/CT and SPECT/CT scanners need to be validated to ensure comparability between various scanner types and brands. This validation is usually performed using hollow phantoms filled with radioactive liquids. In recent years, 3D printing technology has