Merck
471364
Sigma-Aldrich
1-ドデカンチオール
≥98%
別名:
n-ドデシルメルカプタン, NDM, ドデシルメルカプタン, メルカプタンC12, ラウリルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11SH
CAS番号:
分子量:
202.40
Beilstein:
969337
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
7 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
266-283 °C (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ドデカンチオール(DDT)は、自己組織化単分子膜(SAM)を形成するアルキルチオールであり、安定した物理化学的特性を有する有機硫黄源として使用することができます。
アプリケーション
DDTは、エネルギー効率の高い照明、太陽電池、およびアンモニウムガス検知剤としての用途が見いだされるCdS量子ドット(QD)および硫化鉛ナノ粒子(PbS)の合成のための硫黄源として使用することができます。本化合物は、耐食性コーティングとして銅表面に自己組織化単分子膜(SAM)を形成するために使用することができます。DDTを用いた官能化により、ゲルマニウム(Ge)上にSAMが形成され、マイクロエレクトロニクスの将来的なアプリケーションの表面特性を改善する可能性があります。
この分子は疎水性SAMの生成に使用されます。また、混合SAMで使用し、疎水性のバックグラウンドを与え、他の官能基またはドメインをさらに離すためのスペーサーとして働くことができます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471364-BULK:
471364-1L:
471364-VAR:
471364-500ML:
471364-25ML:
471364-100ML:
471364-2L:
471364-18L:
471364-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, characterization and application of lead sulfide nanostructures as ammonia gas sensing agent.
Hassan K, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 8(10), 11661-11679 (2013)
Marta Gambucci et al.
Soft matter, 15(32), 6571-6580 (2019-08-01)
The comprehension and control of the interactions between nanoparticles and proteins at a molecular level are crucial to improve biomedical applications of nanomaterials and to develop nanosystems able to influence and regulate the conformational changes in proteins. In this work
Synthesis and characterization of PbS nanoparticles in an ionic liquid using single and dual source precursors.
Tshemese Z, et al.
Materials Science and Engineering, B, 227(7), 116-121 (2018)
Functions of 1-Dodecanethiol in the Synthesis and Post-treatment of Copper Sulfide Nanoparticles Relevant to Their Photocatalytic Applications.
Lihui C and Guohua L
ACS Applied Nano Materials, 1(9), 4587?4593-4587?4593 (2018)
1-Dodecanethiol based highly stable self-assembled monolayers for germanium passivation.
Cai Qi, et al.
Applied Surface Science, 353(10), 890-901 (2015)
資料
HFAメタクリラートを含んだポジ型フォトレジストは、193nmドライリソグラフィを用いて製造したいくつかの世代のチップ生産に重要な役割を果たしています。
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
自己組織化によって単一分子回路を作製する新しい方法と、分子と電極間の界面の化学的制御方法についてご紹介します。
すべて表示