Merck
660434
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
3-5 nm particle size (TEM), dodecanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
別名:
ドデシルチオール官能化金ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
詳細
nanoparticles
フォーム
nanoparticles
solution
濃度
2 % (w/v) in toluene
粒径
3-5 nm (TEM)
密度
0.9308 g/mL at 25 °C
官能基
thiol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ドデカンチオール官能化金ナノ粒子は、コンピュータ断層撮影法またはガンマイメージングの造影剤として、および薬物担体として機能するマイクロカプセルの作製に使用できます。
ナノエレクトロニクス分野での金粒子単層膜の自己組織化に有用です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
660434-5ML:4548173220604
660434-VAR:
660434-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shakeel Ahmad Khan et al.
Biomolecules, 10(6) (2020-06-04)
Due to their versatile applications, gold (Au) and silver (Ag) nanoparticles (NPs) have been synthesized by many approaches, including green processes using plant extracts for reducing metal ions. In this work, we propose to use plant extract with active biomedical