Merck
741949
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
5 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in citrate buffer
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
nanoparticles
suspension
含みます
stabilizer (Proprietary Surfactant)
濃度
~5.5E+13 particles/mL
OD
1
直径
5 nm
λmax
510-520 nm
PDI
<0.2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
金ナノ粒子(AuNP)は、新しい生体材料の開発に使え、複数の表面機能を持つコロイド状ナノ粒子です。金ナノ粒子は球状構造をしており、比表面積が大きく、生体適合性に優れています。診断からドラッグデリバリーに至るまでさまざまな生物医学的用途を主とし、使用されています。
アプリケーション
オリゴヌクレオチドやポリエチレングリコールなどのチオール化リガンドの吸着に適しています。また、高い安定性を有することから、この金ナノ粒子は物理的、光学的用途への利用も可能です。注意:この製品はタンパク質吸着への利用には適していません。タンパク質やその他リガンドの吸着には、「gold nanoparticles stabilized in PBS」製品が最適です。
この材料は極めて高い単分散性(サイズと形状の変動係数:<12%)を示し、表面の反応性が大幅に向上しています。その応用例は、表面増強型ラマン散乱ナノプローブ、センサ/検出、生物学的ターゲティング、プラズモンナノ構造、およびナノスケールパターニングなどがあります。
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
741949-100ML-PW:
741949-100ML:
741949-VAR:
741949-25ML-PW:
741949-BULK:
741949-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Gold nanoparticles: synthesis and applications in drug delivery
Khan AK, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 13(7), 1169-1177 (2014)
Gold nanoparticles: preparation, properties, and applications in bionanotechnology
Yeh Y, et al.
Nanoscale, 4(6), 1871-1880 (2012)
資料
太陽電池および水分解システムにおける金および銀ナノ粒子の表面プラズモン共鳴現象の利用について解説します。
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
ラテラルフロー免疫測定の感度を大幅に向上させる金ナノシェルのユニークな光学特性に基づく超高輝度レポーター粒子の使用について解説します。
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
すべて表示