アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
nanopowder
抵抗性
2.05 μΩ-cm, 0°C
粒径
<100 nm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
- 合成操作の容易さ
- チオール、ジスルフィド、アミンに対する強い結合親和性
- 固有の調整可能な光学特性および明確な電子特性
- 高X線吸収係数
アプリケーション
- 化学蒸着法による単層カーボンナノチューブ作製時の触媒として。
- 伝導性ポリマーマトリックスAuNP/PEDOT:PSS(ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)ポリスチレンスルホン酸)の作製。これは燃料電池の電気触媒に適用できます。
- 標的バイオイメージング用の蛍光ナノコンポジットの調製。
- 乳がんバイオマーカー解析のための光学的ELISAの開発におけるシグナル伝達抗体のキャリアとして。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
636347-BULK:
636347-VAR:
636347-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Flame spray synthesis allows the scalable fabrication of many mixed oxide, salt, metal, carbon-coated metal, silica-coated metal oxide or even metal-ceramic composite nanoparticles.
噴霧火炎合成は、ナノ粒子の成分およびサイズの精密コントロールが可能で、多くの複合酸化物、無機塩、金属、複合材料のナノ粒子を量産することができます。
太陽電池および水分解システムにおける金および銀ナノ粒子の表面プラズモン共鳴現象の利用について解説します。
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.