アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
nanopowder
含みます
PVP as dispersant
抵抗性
1.59 μΩ-cm, 20°C
表面積
5.0 m2/g
粒径
<100 nm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
密度
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
銀ナノ粉末は、医薬品用途や医療機器に広く利用されています。ナノ銀の表面積対体積比の増加と反応性の高さは、特に医療機器のコーティングなど、現代の生物医学的用途において特に高い価値をもたらします。
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
576832-5G:4548173944371
576832-VAR:
576832-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
銀ナノ材料が有する他に類を見ない物理的、化学的、光学的性質は多くの生物学的用途で活用されています。