Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
798738
Sigma-Aldrich
銀ナノ粒子インク
30 wt % dispersion in ethylene glycol
別名:
Agインク, 導電性インク, 銀インク
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag
分子量:
107.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
specific gravity 1.53 +/- 0.05 g/ml
品質水準
形状
suspension
濃度
30 wt % dispersion in ethylene glycol
抵抗性
≤20 μΩ-cm (after sintering at 200 °C, 2h)
≤45 μΩ-cm (after sintering at 120 °C, 2h)
≤7 μΩ-cm (after sintering at 240 °C, 4h)
粒径
115 nm (d90 (by Brookhaven))
70 nm (d50 (by Brookhaven))
平均部品サイズ
180 nm
表面張力
45 dyn/cm
粘度
28 cP(25 °C, Brookfield) (Con Spindle 42)
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI Key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
銀は良導体であり、耐酸化性です。印刷導体や印刷可能なインク(銀ナノ粒子ベース)に使用されています。ナノシルバーのその他の大規模な用途としては、太陽電池のメタライゼーション、薄膜エレクトロニクス、センサー、触媒などがあります。
アプリケーション
このインクは、インクジェットおよびエアロゾルシステム、太陽電池プリントエレクトロニクス、FPD、RFID、PCBデコレーション、抗菌剤などのデジタル印刷に適しています
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
798738-BULK:
798738-25G:4548173963228
798738-VAR:
798738-10G:4548173963211
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
Bang JH, et al.
Material Matters, 7(2) null
資料
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.