詳細
Sintering temperature: 150-250 °C for 10 – 60 min
Solid content: 40%
Volume Resistivity: 5 – 30 uΩ.cm
フォーム
liquid
表面張力
28-31 dyn/cm
粘度
11-13 cP (Brookfield)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMD5730 can be used in the manufacture of touch panel displays, printed RFID antennae, smart cards, sensors, security labels, touch switches and other printed electronics applications.
アプリケーション
注意
EMD5730 is supplied as ready-to-use solvent based inks, and can be printed on various deposition printers and jetted on through various piezo DOD inkjet printheads suitable for solvent based inks, although full printhead compatibility will need to be verified in each case.
Sintering conditions may change for different ink film thicknesses. Typical sintering temperature may range from 150-250°C depending on temperature tolerance of the substrate. Sintering time may range from 10-30 minutes. Electrical Resistance may be reduced with higher sintering temperature and/or longer sintering times.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901971-10ML:4548173354477
901971-2ML:4548173354484
901971-BULK:
901971-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
時任教授と竹田教授が、プリントおよび溶液処理された、低コストで高度にフレキシブルな有機エレクトロニクスデバイスのための、新しい材料、デバイス構造設計の原則、および性能最適化のプロトコルを紹介します。