形状
nanopowder
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
粒径
25 nm (TEM)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この銅ナノパウダーは、平均粒子サイズが 25 nm の金属銅ナノ粒子でできた赤褐色から黒色の微細な粉末です。粒子は酸化されていないため、酸化されていない表面を保護するために、製品を不活性ガス下で保管することをお勧めします。
アプリケーション
銅ナノ粉末(25 nm)は、以下のようなさまざまな用途に使用できます。プリンテッドエレクトロニクス、 無電解銅メッキ、 伝熱流体、触媒作用、 および熱エネルギー貯蔵。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
774081-BULK:
774081-5G:4548173926049
774081-VAR:
774081-5G-BULK:
Chemosphere, 261, 128051-128051 (2020-10-30)
The potential toxicity of copper nanoparticles (CuNPs) to early stages of fishes is not fully understood, and little is known about their effects on ionocytes and associated functions. This study used zebrafish embryos as a model to investigate the toxic
Evaluation of copper nanoparticles-Paraffin wax compositions for solar thermal energy storage
Solar Energy, 132, 267-278 (2016)
International Journal of Hydrogen Energy, 32(10-11), 1450-1461 (2007)
Copper nanoparticles for printed electronics: routes towards achieving oxidation stability
Materials, 3(9), 4626-4638 (2010)
Cu and Cu-based nanoparticles: synthesis and applications in catalysis
Chemical Reviews, 116(6), 3722-3811 (2016)