Merck
577995
Sigma-Aldrich
ニッケル
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
別名:
Nickel nanoparticles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
nanopowder
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
平均部品サイズ
<100 nm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ニッケルナノ粉末は磁性材料であり、以下のようなさまざまな用途があります。
  • 触媒用途
  • 水素移動反応
  • 生体系における造影剤
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
577995-VAR:
577995-BULK:
577995-5G:4548173944432
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
ニッケル powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 500&#160;g, purity 99.8%
GF67774933
ニッケル
ニッケル powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 100&#160;g, purity 99.8%
GF76122884
ニッケル
Iron/nickel powder, Fe58%/Ni42%, 150 max. part. size (micron), weight 50&#160;g, condition alloy pre-cursor
GF81234053
Iron/nickel
ニッケル powder, max. particle size 45 micron, weight 500&#160;g, purity 99.5+%
GF00232816
ニッケル
ニッケル powder, max. particle size 150 micron, weight 200&#160;g, high purity 99.99+%
GF11817907
ニッケル
Iron/nickel powder, 45 max. part. size (micron), Fe58%/Ni42%, weight 50&#160;g, condition atomized
GF83913655
Iron/nickel
鉛 powder, &#8722;100&#160;mesh, 99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
391352
ニッケル wire, diam. 0.25&#160;mm, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
357634
ニッケル
Nickel nanoparticles obtained by a modified polyol process: synthesis, characterization, and magnetic properties
Couto GG, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 311(2), 461-468 (2007)
Nickel nanoparticles in hydrogen transfer reactions
Alonso F, et al.
Accounts of Chemical Research, 44(5), 379-391 (2011)
E R Leite et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 2(1), 89-94 (2003-08-12)
Here we describe a new route for the synthesis of nanometric Ni particles embedded in a mesoporous silica material with excellent potential for catalytic applications. Mesoporous silica with a surface area in the range of 202-280 m2/g, with narrow pore
Ornella Valenti et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19(3), 658-674 (2008-07-18)
The prefrontal cortex receives multiple inputs from the hippocampal complex, which are thought to drive memory-guided behavior. Moreover, dysfunctions of both regions have been repeatedly associated with several psychiatric disorders. Therefore, understanding the interconnections and modulatory interactions between these regions
Brenda L Bloodgood et al.
PLoS biology, 7(9), e1000190-e1000190 (2009-09-16)
Excitatory synapses on mammalian principal neurons are typically formed onto dendritic spines, which consist of a bulbous head separated from the parent dendrite by a thin neck. Although activation of voltage-gated channels in the spine and stimulus-evoked constriction of the
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.