アプリケーション
ニッケルは次の反応で触媒として使用できます。
- 水素化、酸化的付加、C−H活性化、酸化的環化、クロスカップリング反応など、さまざまな反応。
- 芳香族エーテルの選択的水素化分解。
- 水素を精製しガスを合成する水蒸気改質プロセス。
- ベンズアルデヒド水素化。
- CO2のメタン化。
数量
5 mm(約2.2 g)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
357634-VAR:
357634-1EA-PW:
357634-11G:
357634-1EA:
357634-2.2G-PW:
357634-BULK:
357634-2.2G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mesoporous nickel catalyst supported on multi-walled carbon nanotubes for carbon dioxide methanation.
International Journal of Hydrogen Energy, 41(2), 967-975 (2016)
Benzaldehyde hydrogenation over supported nickel catalysts.
J. Mol. Catal. A: Chem., 253(1-2), 79-85 (2006)
Four challenges for nickel steam-reforming catalysts.
Catalysis Today, 111(1-2), 103-110 (2006)
Science (New York, N.Y.), 332(6028), 439-443 (2011-04-23)
Selective hydrogenolysis of the aromatic carbon-oxygen (C-O) bonds in aryl ethers is an unsolved synthetic problem important for the generation of fuels and chemical feedstocks from biomass and for the liquefaction of coal. Currently, the hydrogenolysis of aromatic C-O bonds
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19(3), 658-674 (2008-07-18)
The prefrontal cortex receives multiple inputs from the hippocampal complex, which are thought to drive memory-guided behavior. Moreover, dysfunctions of both regions have been repeatedly associated with several psychiatric disorders. Therefore, understanding the interconnections and modulatory interactions between these regions