アッセイ
≥99.9%
形状
foil
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.125 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 高品質のグラフェンフィルムは、急速熱化学蒸着によりニッケル箔上に合成されます。
- ニッケル箔は、Pb(Zr、Ti)O3 (PZT)の圧電薄膜を成長させるための基板として使用されます。
- 酸化ニッケルナノワイヤは、水酸化リチウム溶液に浸漬した後、ニッケル箔を焼成することで合成されます。
- 二酸化マンガンをニッケル箔に電着して、薄膜ウルトラキャパシタが製造されます。
数量
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
268259-25G-PW:
268259-1EA-PW:
268259-VAR:
268259-BULK:
268259-25G:
268259-150G-PW:
268259-150G:
この製品を見ている人はこちらもチェック