Merck
GF37000549
ニッケル
foam, thickness 6 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.6 g/cm3
別名:
NI003862
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
メーカー/製品名
Goodfellow 370-005-49
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
6 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.6 g/cm3
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF37000549-1EA:
GF37000549-2EA:
GF37000549-5EA:
GF37000549-3EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)