Merck
929883
Sigma-Aldrich
Platinum (Pt) Mesh Electrode
size 2.0 cm × 2.0 cm, 0.1 mm wire diameter, 99.9%
別名:
Platinum Mesh Electrode
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NB.61
アッセイ
99.9%
サイズ
2.0 cm × 2.0 cm
アプリケーション
This large area (2.0 cm x 2.0 cm , 0.1 mm wire diameter) and high purity (99.9%) platinum electrode has a surface area of mesh 500 sq. mm.
法的情報
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)