Merck
298093
Sigma-Aldrich
白金
gauze, 100 mesh, 99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
gauze
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
粒径
100 mesh
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
プラチナ(Pt)は、延性が高く、展性がある、不活性金属です。腐食に強く、高温で安定しています。塩酸および硝酸には耐性がありますが、温めた王水に容易に溶解し、塩化白金酸を生成します。
アプリケーション
空気中の水素混合物は、加熱された白金表面で水に変換されました。Ptは以下の用途に使用できます:
  • ボルタンメトリーの微小電極-指示電極
  • 白金線電極を用いた過酸化水素のクロノポテンショメトリーの研究、または
  • ガス検知機器。
  • エピネフリン、ドーパミン、およびノルエピネフリンの水溶液の電気化学的特性を測定する分光化学セルの電極。
数量
425 mg = 25 × 25 mm;1.7 g = 50 × 50 mm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
298093-425MG:4548173964195
298093-VAR:
298093-425MG-PW:
298093-BULK:
298093-1.7G:4548173964188
298093-525MG:
298093-1.7G-PW:
298093-2.1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
白金 foil, thickness 1.0 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
349372
白金
白金 wire, diam. 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
444685
白金
白金 foil, thickness 0.025 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267244
白金
白金 wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267201
白金
Catalytic oxidation of H2 on platinum: a robust method for generating low mixing ratio H2O standards
Rollins AW, et al.
Atmospheric Measurement Techniques, 4, 2059-2064 (2011)
The electrochemical properties of dopamine, epinephrine, norepinephrine, and their electrocatalytic reactions on cobalt (II) hexacyanoferrate films
Chen SM and Peng KT
Journal of Electroanalytical Chemistry, 547(2), 179-189 (2003)
Voltammetry with Stationary Microelectrodes of Platinum Wire.
Laitinen HA and Kolthoff IM
The Journal of Physical Chemistry, 45(7), 1061-1079 (1941)
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a
Muhammad Rashid et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3627-3633 (2013-07-19)
Platinum nanoparticles (Pt NPs) were chemically deposited on a Nafion polymer electrolyte membrane by the impregnation-reduction (I-R) procedure to prepare an active electrode for solid electrochemical sensors. Various analysis methods such as SEM, EDX, XRD and cyclic voltammogram (CV) measurements
資料
ポリオール法を用いた、さまざまな構造形態の貴金属ナノ構造体の合成について、ワシントン大学のYounan Xia教授に解説していただきました。
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.