物質
CTFE cylinder
gold connector (plated)
電極長
7.5 cm
詳細
Platinum Wire Auxiliary Electrode (7.5 cm), with gold-plated connector, mounted in CTFE cylinder.
アプリケーション
Platinum wire counter electrodes (also known as auxiliary electrodes) are widely used in standard electrochemistry cells for cyclic voltammetry, linear sweep voltammetry, and other electrochemical techniques. They are favoured over others largely due to their low price and resistance to oxidation, solvents and acids.
法的情報
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)