Merck
267244
Sigma-Aldrich
白金
foil, thickness 0.025 mm, 99.9% trace metals basis
別名:
白金グレー, 白金元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
foil
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.025 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
この白金箔は、厚さ0.025mmの化学的純度が高い白金の薄いシートです。白金は緻密な銀白色の金属で、耐腐食性が高く、融点は高いです。白金は、その希少性と化学的安定性が高く評価され、宝石、硬貨、その他装飾品に広く使用されている貴金属です。材料科学では、燃料電池、電池、その他の電気化学デバイスの電極として、また電気メッキ用の基板として、さらに他の用途としては不活性るつぼや皿にも使用されています。
アプリケーション
白金箔は、次のようなさまざまな用途で使用できます。
  • UVオプトエレクトロニクスのデバイスに使用する高結晶性窒化ホウ素(BN)材料を成長させるため。
  • 電気化学的に安定な微小電極アレイの製作。
  • スーパーキャパシターの製作に使用する対電極として。
  • バイオセンサーへの使用が考えられる酵素電極プローブとして。
数量
350 mg = 25 × 25 mm;1.4 g = 50 × 50 mm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
267244-BULK:
267244-350MG:
267244-VAR:
267244-1.4G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
白金 foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99.95%
GF14510359
白金
白金 foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95%
GF61497658
白金
白金 foil, 0.2m coil, thickness 0.125mm, coil width 2.5mm, as rolled, 99.99%
GF58445433
白金
白金 wire reel, 2m, diameter 0.063mm, hard, 99.9%
GF04973249
白金
白金 foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95%
GF33254793
白金
白金 tube, 200mm, outside diameter 0.5mm, inside diameter 0.42mm, wall thickness 0.04mm, as drawn, 99.95%
GF96757037
白金
Electrodeposition of nickel hydroxide films on nickel foil and its electrochemical performances for supercapacitor
Fu GR, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 4(8), 1052-1052 (2009)
Pt based enzyme electrode probes assembled with Prussian Blue and conducting polymer nanostructures
Curulli A, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 20(6), 1223-1232 (2004)
Muhammad Rashid et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3627-3633 (2013-07-19)
Platinum nanoparticles (Pt NPs) were chemically deposited on a Nafion polymer electrolyte membrane by the impregnation-reduction (I-R) procedure to prepare an active electrode for solid electrochemical sensors. Various analysis methods such as SEM, EDX, XRD and cyclic voltammogram (CV) measurements
Loris De Cecco et al.
PloS one, 8(3), e58849-e58849 (2013-03-14)
We recently reported that peritumoral CpG-ODN treatment, activating TLR-9 expressing cells in tumor microenvironment, induces modulation of genes involved in DNA repair and sensitizes cancer cells to DNA-damaging cisplatin treatment. Here, we investigated whether this treatment induces modulation of miRNAs
Y Yamagishi et al.
Die Pharmazie, 68(3), 178-182 (2013-04-06)
Nano-sized materials are widely used in consumer products, medical devices and engineered pharmaceuticals. Advances in nanotechnology have resulted in materials smaller than the nanoscale, but the biologic safety of the sub-nanosized materials has not been fully assessed. In this study