Merck
243078
Sigma-Aldrich
キシレンスルホン酸ナトリウム
別名:
キシレンスルホン酸 ナトリウム塩, ジメチルベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3SO3Na
CAS番号:
分子量:
208.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
品質水準
不純物
<9.0% sodium sulfate
SMILES記法
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
243078-500G:
243078-VAR:
243078-100G:
243078-BULK:
243078-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
National Toxicology Program technical report series, 464, 1-272 (2003-02-13)
Sodium xylenesulfonate is used as a hydrotrope, an organic compound that increases the ability of water to dissolve other molecules. Sodium xylenesulfonate is a component in a variety of widely used shampoos and liquid household detergents where it can constitute