Merck
307815
Sigma-Aldrich
メタケイ酸ナトリウム
別名:
ケイ酸ナトリウム, ケイ酸二ナトリウム, メタケイ酸二ナトリウム, 酸化ケイ素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SiO3
CAS番号:
分子量:
122.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
組成
SiO2, 50-53%
品質水準
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si/c;;1-4(2)3/q2*+1;-2
InChI Key
NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SMSはシリカ材料のシリコン源であり、シリカゲル触媒の化学中間体として使用できます。
アプリケーション
メタケイ酸ナトリウム(SMS)は、パワーエレクトロニクス系で用いられる新たな高誘電定数材料(high-k材料)であるポリピロール/メタケイ酸ナトリウム(PPy/Na2SiO3)およびポリチオフェン/メタケイ酸ナトリウム(PT/Na2SiO3) 複合体の調製に用いられています。
SMSはまた以下の用途に用いることができます:
  • NaZnSiO3OHの調製、これは新たなキラル骨格物質で、イオン交換、吸着および触媒としてのアプリケーションが期待されます。
  • 高秩序のメソ多孔質シリカの合成に用いられるテトラエチルオルトケイ酸(TEOS)の低コスト代替品として。
  • ジオポリマーコンクリートの調製に。
以下に関連する反応物です。
  • けい酸トリウムウラン(Th1-xUxSiO4)ウラノトライト固溶体の熱水作製
  • 高密度NaAゼオライトコーティングの製造
  • スチレンの液相酸化用触媒としてのタングステン修飾シリカ調製用反応物
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307815-25G:
307815-1KG:
307815-25KG:
307815-BULK:
307815-VAR:
307815-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eun-Jin Kim et al.
Biological trace element research, 152(1), 105-112 (2013-01-12)
Previous studies have reported that dietary silicon (Si) intake is positively associated with bone health including bone mineral density. Although the amount of Si intake is high among trace elements in humans, how dietary Si affects bone formation at the
George H Weber et al.
Journal of food protection, 67(7), 1501-1506 (2004-07-24)
Three intervention strategies-trisodium phosphate, lactic acid, and sodium metasilicate--were examined for their in vitro antimicrobial activities in water at room temperature against a three-strain cocktail of Escherichia coli O157:H7 and a three-strain cocktail of "generic" E. coli. Both initial inhibition
Eve S Steigerwalt et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 2(1), 25-28 (2003-08-12)
Graphitic carbon nanofibers (GCNFs) are prepared from CO/H2 with a nickel-rich Fe-Ni (2:8) growth catalyst supported on three different water-soluble supports (Na4SiO4, Na2SiO3, and Na2CO3). GCNF products are formed with yield and crystallinity comparable to those of GCNF product produced
Synthesis and structure of NaZnSiO3OH, a new chiral zincosilicate framework material.
Healey A M, et al.
Inorganic Chemistry, 38(3), 455-458 (1999)
C S Sharma et al.
Poultry science, 91(3), 719-723 (2012-02-16)
The objectives of this study were to determine the antimicrobial effects of sodium metasilicate (SMS) against Salmonella and psychrotrophic organisms in fresh, boneless, uncooked chicken breast fillets and to ascertain the effects of SMS treatments on pH. Chicken breast fillets