詳細
ピロリン酸ナトリウム四塩基性(Na4P2O7)は、表面コーティング剥離用の電気活性媒体として使用される非毒性で生体適合性のある化合物です。また、本化合物は食品産業では添加剤として使用されています。
アプリケーション
Na4P2O7は、レドックスフロー電池の安定性および電気化学的性能を向上させる無機添加剤として使用することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P8010-VAR:
P8010-BULK:
P8010-2.5KG:4548173963419
P8010-10MG-KC:
P8010-500G:4548173963426
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of inorganic additive sodium pyrophosphate tetrabasic on positive electrolytes for a vanadium redox flow battery
Electrochimica Acta, 121(12), 321-327 (2014)
Effects of phosphate additives on the stability of positive electrolytes for vanadium flow batteries
Electrochimica Acta, 164(12), 307-314 (2015)
Journal of lipid research, 50(9), 1814-1823 (2009-04-23)
Glucosamine impairs hepatic apolipoprotein B100 (apoB100) production by inducing endoplasmic reticulum (ER) stress and enhancing cotranslational and posttranslational apoB100 degradation (Qiu, W., R. K. Avramoglu, A. C. Rutledge, J. Tsai, and K. Adeli. Mechanisms of glucosamine-induced suppression of the hepatic
Effect of inorganic additive sodium pyrophosphate tetrabasic on positive electrolytes for a vanadium redox flow battery.
Electrochimica Acta, 121, 321-327 (2014)
Electrochemical exfoliation of graphite for producing graphene using saccharin
Royal Society of Chemistry Advances, 5(66), 53865-53869 (2015)