Merck
201154
Sigma-Aldrich
フッ化ナトリウム
ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaF
CAS番号:
分子量:
41.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 300
蒸気圧
1.4 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
不純物
≤0.01 meq/g Titr. base
≤0.02% insolubles
≤0.03 meq/g Titr. acid
≤0.1% sodium fluorosilicate
損失
≤0.3% loss on drying
mp
993 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
SMILES記法
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フッ化ナトリウム(NaF)は金属ハロゲン化物です。虫歯予防剤として使用されることが報告されています。 血液中のブドウ糖の保存のために、最も広く使用されている化学保存料です。 肝ミクロソームのグルコース-6-Pホスホヒドロラーゼ酵素を安定化することが報告されています。
アプリケーション
フッ化ナトリウムは、ハロゲン交換反応による塩素含有化合物のフッ素化剤として使用されます。
フッ化ナトリウムは、芳香族および脂肪族フッ化物の合成におけるフッ素化剤として使用されます。 溶解バッファーの調製のために使用されます。
高圧構造解析の研究で使用される固体状態のNa3MnF6 の調製のための出発物質です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
201154-500G:4548173216744
201154-VAR:
201154-6X500G:
201154-BULK:
201154-5G:4548173216751
201154-100G:4548173216737
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A prospective, randomized clinical study on the effects of an amine fluoride/stannous fluoride toothpaste/mouthrinse on plaque, gingivitis and initial caries lesion development in orthodontic patients.
?gaard B, et al.
European Journal of Orthodontics, 28(1), 8-12 (2006)
The effect on human dental caries of weekly oral rinsing with a sodium fluoride mouthwash: a final report.
Horowitz HS, et al.
Archives of Oral Biology, 16(6), 609-616 (1971)
J G Drachman et al.
The Journal of biological chemistry, 270(10), 4979-4982 (1995-03-10)
c-Mpl is a member of the cytokine receptor superfamily, expressed primarily on hematopoietic cells. Recently, the c-Mpl ligand was cloned and found to have thrombopoietic activity. In this paper we report that ligand binding induced tyrosine phosphorylation in BaF3 cells
Effectiveness of sodium fluoride as a preservative of glucose in blood.
Chan AY, et al.
Clinical Chemistry, 35(2), 315-317 (1989)
Synthesis of fluorides by metathesis with sodium fluoride.
Tullock CW and Coffman DD.
The Journal of Organic Chemistry, 25(11), 2016-2019 (1960)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.