Merck
S7920
Sigma-Aldrich
フッ化ナトリウム
BioXtra, ≥99%
別名:
NaF, Natrium fluoride, Sodium monoflouride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaF
CAS番号:
分子量:
41.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ:
≥99%
溶解性:
H2O: 1 M, clear, colorless
蒸気圧
1.4 mmHg ( 0 °C)
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99%
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
993 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ふっ化ナトリウムを以下のことに使用できます。
  • ふっ化物イオン源として用いてin vitroで精子形成および受精能獲得への影響を解析。
  • 抽出緩衝液の添加物として用いて核、細胞質タンパク質および核タンパク質を分離。
  • 溶解緩衝液の成分として用いてヒト卵巣腺癌OVCAR3細胞を溶解
生物化学的/生理学的作用
ふっ化ナトリウム (NaF) は、カルシウムとリン酸の拡散を触媒して病変部を再石灰化することで、齲蝕を防止します。ふっ化物は、女性生殖器系での精子形成と受精能獲得プロセスに影響を及ぼします。ふっ化物は酸化ストレスを誘導し、最終的に卵巣内のDNA損傷が卵母細胞の増殖に影響を及ぼします。ふっ化物の補給により、骨密度が上昇します。18F-NaF は、ポジトロン断層撮影法 (PET) に用いられる放射性トレーサーで、アテローム硬化性の病変や他の心血管プラークを識別できます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S7920-BULK:
S7920-VAR:
S7920-100G:4548173951539
S7920-500G:4548173951546
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Toxicological Profile for Fluorides, Hydrogen Fluoride, and Fluorine (Update) (2011)
The influence of fluorides on mouse sperm capacitation
Dvorakova-Hortova K, et al.
Animal Reproduction Science, 108(1-2), 157-170 (2008)
Mangiferin induces apoptosis in human ovarian adenocarcinoma OVCAR3 cells via the regulation of Notch3
Zou B, et al.
Oncology Reports, 38(3), 1431-1441 (2017)
Dental caries
Selwitz RH, et al.
Lancet, 369(9555), 51-59 (2007)
Effects of treatment with fluoride on bone mineral density and fracture risk-a meta-analysis
Vestergaard P, et al.
Osteoporosis International : A Journal Established as Result of Cooperation Between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA, 19(3), 257-268 (2008)