product name
フェニルメチルスルホニルフルオリド, ≥98.5% (GC)
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
powder
mp
91-94 °C
溶解性
dry solvents (ethanol, methanol, and 2-propanol): 200 mM (Stock solution are stable for months at 4°C.)
H2O: unstable
SMILES記法
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
PMSFには以下のような一般的特徴や利点があります:
- トリプシンやキモトリプシンなどのセリンプロテアーゼを阻害します
- また、システインプロテアーゼ(還元チオールによって可逆)や、哺乳類アセチルコリンエステラーゼも阻害します
- DFPほどの効果もしくは毒性はありません
- 有効濃度は0.1~1 mMです
- 半減期はpH 7.5で1時間
- 細胞分画。
- 核タンパク質抽出における添加剤。
- コレステロールエステラーゼ(CE)および偽性コリンエステラーゼ(PCE)の阻害剤。
- 血漿 ANP レベルの定量のための遠心分離前の血液採取。
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P7626-5G:4548173207605
P7626-1G:4548173207575
P7626-VAR:
P7626-CH:
P7626-250MG:4548173207582
P7626-25G:4548173207599
P7626-BULK:
P7626-100G:4548173207568
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
プロトコル
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.