Merck
78830
Sigma-Aldrich
フェニルメチルスルホニルフルオリド
≥99.0% (T)
別名:
α-トルエンスルホニルフルオリド, PMSF, フェニルメチルスルホニルフルオリド, ベンジルスルホニルフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7FO2S
CAS番号:
分子量:
174.19
Beilstein:
2088311
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
powder or crystals
不純物
≤0.1% water
mp
92-95 °C
溶解性
anhydrous isopropanol: soluble 35 mg/mL, clear to faintly hazy, colorless to faintly yellow (Heating required)
保管温度
room temp
SMILES記法
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェニルメタンスルホニルフルオリドは、ウエスタンブロット解析のための放射免疫沈降バッファーの一成分として使用されています。ウエスタンブロッティングのためのRAW264.7細胞溶解バッファーの一成分としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
フェニルメタンスルホニルフルオリドは、リピドーム及びメタボローム解析における血漿リピドームの安定性を高める性質をもっています。このセリンプロテアーゼ阻害剤は、モルヒネ依存マウスにおいてナロキソン誘発離脱症状である跳躍行動を軽減します。
その他情報
特異的トリプシン・キモトリプシンインヒビター。ジイソプロピルフルオロリン酸の毒性の低い代用品。ホスホリパーゼCの阻害を通じて、脳ミトコンドリアに対する虚血の影響を増強します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
78830-5G:
78830-1G:
78830-VAR:
78830-BULK:
78830-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D.E. Fahrney et al.
Journal of the American Chemical Society, 85, 997-997 (1963)
beta-catenin dosage is a critical determinant of tracheal basal cell fate determination
Brechbuhl H M, et al.
The American Journal of Pathology, 179(1), 367-379 (2011)
Q S Wang et al.
Acta pharmacologica Sinica, 22(3), 249-252 (2001-12-18)
To study the effect of phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), a phospholipase C inhibitor, on ischemic injury to brain mitochondria in rats. The phospholipid level, membrane fluidity, and respiratory control ratio of brain mitochondria were measured. The effect of phenylmethylsulfonyl fluoride was
Phenylmethanesulfonyl fluoride, a serine protease inhibitor, suppresses naloxone-precipitated withdrawal jumping in morphine-dependent mice
Nemoto W, et al.
Neuropeptides, 47(3), 187-191 (2013)
Cellular bioenergetics changes in magnocellular neurons may affect copeptin expression in the late phase of sepsis
Oliveira-Pelegrin G R, et al.
Journal of Neuroimmunology, 267(1-2), 28-34 (2014)