Merck
P8849
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, aminopeptidases and thermolysin-like activities, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
別名:
Protease inhibitor solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
プロテアーゼインヒビターカクテル, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
由来生物
synthetic
品質水準
形状
DMSO solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒスチジンタグ付きタンパク質の精製用に設計されたDMSO溶液です。
このカクテルには、セリン、システイン、アスパラギン酸、サーモリシン様プロテアーゼ、およびアミノペプチダーゼを特異的に標的とする阻害剤の混合物が含まれています。
特異性
セリン、システイン、アスパラギン酸、サーモリシン様プロテアーゼおよびアミノペプチダーゼを阻害します。
アプリケーション
このカクテルは、IMACのアプリケーションに適合するようキレート剤を使用せず、ヒスチジンタグ付きタンパク質の単離用に最適化され試験済みです。
20 gのEscherichia coliまたは10 gのバキュロウイルス感染Spodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ)蛹卵巣細胞から得た細胞ライセート100 mL中のプロテアーゼ活性の阻害用として推奨します。
特徴および利点
ヒスチジンタグ付きタンパク質精製用に特別に調整されています。
複数のタイプのプロテアーゼを標的とし、プロテアーゼ活性を包括的に阻害します。
キレート剤を使用しないため、IMACのアプリケーションに適合します。
便利なパッケージオプションを提供しています。
構成
AEBSF
ベスタチン
E-64
ペプスタチンA
ホスホラミドン
数量
20 gの Escherichia coliまたは10 gのバキュロウイルス感染Spodoptera frugiperda(ツマジロクサヨトウ)蛹卵巣細胞から総容量100 mLで得た溶液のプロテアーゼを阻害するには、1 mLを使用することを推奨します。
このプロテアーゼヒンヒビターカクテルはヒスチジン標識タンパク質用に最適化し、検査済みです
調製ノート
この製品は、DMSOを溶媒とする透明な溶液として供給します。 20 gのE. Coli細胞または10 gのバキュロウイルス感染細胞から得た100 mLの細胞ライセート中のプロテアーゼ活性の阻害には、1 mLの溶液を使用することを推奨します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P8849-5ML-PW:
P8849-VAR:
P8849-BULK:
P8849-1ML:
P8849-1ML-PW:
P8849-5ML:
P8849-1ML-KC:
P8849-5ML-KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Boudreau et al.
The EMBO journal, 19(13), 3366-3376 (2000-07-06)
The psbD mRNA, which encodes the D2 reaction center polypeptide of photosystem II, is one of the most abundant chloroplast mRNAs. We have used genomic complementation to isolate the nuclear Nac2 gene, which is required for the stable accumulation of
Z Kurowska et al.
Neuroscience, 256, 456-466 (2013-10-26)
Nogo-A is a transmembrane protein originally discovered in myelin, produced by postnatal CNS oligodendrocytes. Nogo-A induces growth cone collapse and inhibition of axonal growth in the injured adult CNS. In the intact CNS, Nogo-A functions as a negative regulator of
C Rivier et al.
The EMBO journal, 20(7), 1765-1773 (2001-04-04)
In Chlamydomonas reinhardtii, the psaA mRNA is assembled by a process involving trans-splicing of separate transcripts, encoded at three separate loci of the chloroplast genome. At least 14 nuclear loci and one chloroplast gene, tscA, are needed for this process.
Shuji Kaneko et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(1), 82-92 (2002-01-05)
The physical interaction between the presynaptic vesicle release complex and the large cytoplasmic region linking domains II and III of N-type (Ca(v)2.2) calcium channel alpha(1)B subunits is considered to be of fundamental importance for efficient neurotransmission. By PCR analysis of
Ryan McKay et al.
Biotechnology and bioengineering, 114(12), 2883-2895 (2017-07-30)
Probiotics, whether taken as capsules or consumed in foods, have been regarded as safe for human use by regulatory agencies. Being living cells, they serve as "tunable" factories for the synthesis of a vast array of beneficial molecules. The idea
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.