Merck
P8465
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, metalloproteases and aminopeptidases, for use with bacterial cell extracts, lyophilized powder
別名:
Protease inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
フォーム:
lyophilized powder
保管温度:
−20°C
製品名
プロテアーゼインヒビターカクテル粉末, for use with bacterial cell extracts, lyophilized powder
品質水準
フォーム
lyophilized powder
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロテアーゼ阻害剤カクテルは凍結乾燥粉末で、細菌細胞抽出物に含まれるプロテアーゼの阻害において使用されます。
本製品には、セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、アスパラギン酸プロテアーゼ、金属プロテアーゼ、さらにアミノペプチダーゼを標的とする個々の成分が含まれています。
アプリケーション
プロテアーゼ阻害剤カクテルは、細胞抽出物中に存在するタンパク質を変化させる酵素に阻害剤を添加することにより、インタクトなタンパク質の収率を向上させます。 この製品は、細菌細胞用として最適化および試験されており、セリン、システイン、およびアスパラギン酸の各プロテアーゼ、メタロプロテアーゼ、およびアミノペプチダーゼに対して幅広い特異性を有します。
生物化学的/生理学的作用
この混合物は、23 mMのAEBSF、100 mMのEDTA、2 mMのベスタチン、0.3 mMのペプスタチンA、および0.3 mMのE-64を含む、個々の成分を含有します。 AEBSFは、トリプシン、キモトリプシン、およびプラスミン等を含むセリンプロテアーゼを阻害するように作用します。 ベスタチンはアミンペプチダーゼを阻害します。 E-64はシステインプロテアーゼに対して作用します。 ペプスタチンAは酸性プロテアーゼを阻害します。 EDTAはメタロプロテアーゼの阻害剤です。
特徴および利点
セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼ、アスパラギン酸プロテアーゼ、金属プロテアーゼ、さらにアミノペプチダーゼに対する幅広い特異性があります。
AEBSF、EDTA、ベスタチン、ペプスタチンAおよびE-64などの個々の成分を含み、これらはそれぞれ特定の種類のプロテアーゼを標的とします。
凍結乾燥粉末は、未開封で-20°Cに保存される場合には2年以上安定です。
カクテル溶液の調製のために、DMSOのバイアルでお届けします。
4 gの大腸菌(E. coli)細胞から得られた20 mLの細胞溶解物に認められるプロテアーゼ活性を阻害するのに、1 mLのカクテル溶液が推奨されます。
注意
凍結乾燥された粉末は、未開封、-20°Cで保管すれば少なくとも2年間安定です。またこれは、DMSOのバイアルと共に提供されます。 DMSOおよび水中で調製された溶液は、阻害剤が析出しなければ、4°Cでほぼ24時間無色透明なままです。
調製ノート
カクテル溶液は、1 mLのDMSOと4 mLの脱イオン水を添加して5 mLサイズにする、または5 mLのDMSOと20 mLの脱イオン水を添加して25 mLサイズにすることにより調製することができます。 4 gの大腸菌(E. coli)細胞から得られた20 mLの細胞溶解物に認められるプロテアーゼ活性を阻害するのに、1 mLのカクテル溶液が推奨されます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P8465-BULK:
P8465-5ML:
P8465-VAR:
P8465-25ML:
P8465-5ML-PW:
P8465-25ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kerri Kobryn et al.
Molecular cell, 9(1), 195-201 (2002-01-24)
The genus Borrelia includes the causative agents of Lyme disease and relapsing fever. An unusual feature of these bacteria is a segmented genome consisting mostly of a number of linear DNA molecules with covalently closed hairpin ends or telomeres. In
H Cao et al.
Plant physiology, 120(1), 205-216 (1999-05-11)
This study identified the complement of soluble starch synthases (SSs) present in developing maize (Zea mays) endosperm. The product of the du1 gene, DU1, was shown to be one of the two major soluble SSs. The C-terminal 450 residues of
Ryan W Bogard et al.
mBio, 3(5), e00236-e00212 (2012-09-28)
LysR-type transcriptional regulators (LTTRs) are the largest, most diverse family of prokaryotic transcription factors, with regulatory roles spanning metabolism, cell growth and division, and pathogenesis. Using a sequence-defined transposon mutant library, we screened a panel of V. cholerae El Tor
Lucas Proust et al.
Applied and environmental microbiology, 86(22) (2020-08-10)
Peptides present in growth media are essential for nitrogen nutrition and optimal growth of lactic acid bacteria. In addition, according to their amino acid composition, they can also directly or indirectly play regulatory roles and influence global metabolism. This is
Evgeniy V Petrotchenko et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(7), M111-M111 (2012-03-23)
Chemical cross-linking combined with mass spectrometry is a rapidly developing technique for structural proteomics. Cross-linked proteins are usually digested with trypsin to generate cross-linked peptides, which are then analyzed by mass spectrometry. The most informative cross-links, the interpeptide cross-links, are
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.