Merck
P2714
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine and metallo-proteases, for general use, lyophilized powder
別名:
Protease Inhibitor Cocktail from bovine lung, Protease Inhibitor Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
プロテアーゼインヒビターカクテル粉末, for general use, lyophilized powder
由来生物
bovine lung
品質水準
形状
lyophilized powder
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロテアーゼに対するインヒビターカクテルは、一般的な使用に対して最適化され、テストされています。セリン、システインおよびメタロプロテアーゼを効果的に阻害する水溶性プロテアーゼ阻害薬から構成されます。本製品は、凍結乾燥粉末として提供されています。
特異性
セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼおよびメタロプロテアーゼを阻害します。
アプリケーション
Protease Inhibitor Cocktail powderは、以下における成分として使用されています:
  • ウェスタンブロット用のトリ水晶体サンプルを溶解するための放射免疫沈降アッセイバッファー
  • ウイルス様粒子(VLP)精製用の組換えタンパク質を発現している葉を粉砕するためのリン酸バッファー(PBS)
  • ペプチド精製用のA. loloensisの凍結乾燥皮膚分泌物サンプルを溶解するためのPBS
  • カエルの皮膚分泌物を洗浄・採取するための0.1 M NaCl溶液
生物化学的/生理学的作用
AEBSFおよびアプロチニンなどの本混合物の成分は、特にトリプシン、キモトリプシンおよびプラスミンなどのセリンプロテアーゼを阻害します。 ベスタチンはアミンペプチダーゼを阻害します。 E-64はシステインプロテアーゼに対して作用します。EDTAはメタロプロテアーゼの阻害剤です。 ロイペプチンは、セリンプロテアーゼとシステインプロテアーゼの両方に対して作用します。
構成
この混合物には以下の個々の成分が含まれています:
2 mMのAEBSF
0.3 μMのアプロチニン
116μのベスタチン
14 μMのE-64
1 mMのEDTA
1 μMのロイペプチン
。各成分には特異的な阻害作用があります。
注意
凍結乾燥粉末は、-20℃で保存した場合、4年間安定です。
数量
1本のボトルに100 mLのカクテルが含まれ、これは約20グラムの細胞抽出物に存在するプロテアーゼを阻害するのに十分な量です。
すべての抽出物に同レベルの内因性酵素が含有されるとは限らないので、必要なカクテルの容量調整が必要な場合もあります。
調製ノート
本製品は、凍結乾燥粉末として提供されています。 1本のボトルで100 mLのカクテル溶液を調製します。
その他情報
R&Dでの使用に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。危険性と安全な取扱い方法に関しては、安全データシートを参照してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Giorgio Ramadori et al.
Nature communications, 10(1), 3545-3545 (2019-08-09)
Tens of millions suffer from insulin deficiency (ID); a defect leading to severe metabolic imbalance and death. The only means for management of ID is insulin therapy; yet, this approach is sub-optimal and causes life-threatening hypoglycemia. Hence, ID represents a
Céline Méhats et al.
PloS one, 3(10), e3445-e3445 (2008-10-23)
Prolonged neonatal exposure to hyperoxia is associated with high mortality, leukocyte influx in airspaces, and impaired alveolarization. Inhibitors of type 4 phosphodiesterases are potent anti-inflammatory drugs now proposed for lung disorders. The current study was undertaken to determine the effects
Safety and immunogenicity of plant-produced African horse sickness virus-like particles in horses
Dennis SJ, et al.
Veterninary Research, 49(1), 1-6 (2018)
Five novel antimicrobial peptides from skin secretions of the frog, Amolops loloensis
Wang M, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 155(1), 72-76 (2010)
F Maier et al.
Osteoarthritis and cartilage, 27(9), 1382-1391 (2019-05-24)
Given the structural changes associated with the progression of Osteoarthritis (OA), we hypothesized that patterns of through-thickness, large-strain shear evolve with early-stage OA. We therefore aimed to determine whether and how patterns of shear strains change during early-stage OA to
資料
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.