Merck
P8215
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution
別名:
Protease Inhibitor Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.54
フォーム:
DMSO solution
保管温度:
−20°C
製品名
プロテアーゼインヒビターカクテル, for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution
品質水準
フォーム
DMSO solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このProtease Inhibitor Cocktail(真菌・酵母抽出物用)は、プロテアーゼインヒビター混合物のDMSO溶液です。このカクテルは、真菌試料や酵母試料、特にSaccharomyces cerevisiae細胞での使用に最適化され、検証されています。 このカクテル1 mLは、20 gの酵母から抽出されたプロテアーゼの阻害に推奨されます。
特異性
セリン、システイン、アスパラギン酸、メタロプロテアーゼを阻害します。
アプリケーション
Protease Inhibitor Cocktailは、以下の成分として使用されています:
  • スフェロプラストを洗浄してクロマチン免疫沈降(chip)用の平均DNA断片サイズを得るためのFAバッファー
  • キチンを消化するためのリン酸カリウムバッファー(pbs)
  • 共免疫沈降分析用の粉末状菌糸を粉砕するための抽出バッファー
特徴および利点
  • 幅広い特異性:さまざまなプロテアーゼを阻害して、真菌や酵母抽出物を包括的に保護します。
  • Saccharomyces cerevisiae細胞で検証済み:このカクテルは、この広く研究されている酵母菌株での使用のために最適化されています。
  • 便利なパッケージ:1 mLと 5 mL のガラスボトルでお届けするため、取扱いと保存が便利です。
  • すぐに使える溶液:このカクテルは、プロテアーゼ阻害アッセイですぐに使用していただけるようにDMSO溶液でお届けします。
  • 効果的な阻害:このカクテルに含まれている各成分は、その特異的阻害特性に関して厳選されているため、信頼できる一貫した結果が確保されます。
構成
AEBSF、100 mM
E-64、1.4 mM
ペプスタチンA、 2.2 mM
1,10-フェナントロリン、500 mM
その他情報
セリンプロテア-ゼ、システインプロテア-ゼ、アスパラギン酸プロテア-ゼ、メタロプロテア-ゼに対して広い特異性を有するプロテア-ゼインヒビタ-混合液です。4-(2-アミノエチル)ベンゼンスルホン酸フルオリド(AEBSF)、ペプスタチンA、E-64、1,10-フェナントロリンを含有します。
本製品は、R&Dにのみ使用でき、薬剤、家庭用、または他の用途には使用できません。危険性と安全な取扱い方法に関しては、化学物質安全データシートを参照してください。
数量
酵母20 gから抽出されたプロテア-ゼの阻害には本製品1 mLを使用してください。
物理的形状
DMSO溶液
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P8215-VAR:
P8215-5ML-PW:
P8215-1ML-KC:
P8215-1ML-PW:
P8215-1ML:
P8215-5ML:
P8215-BULK:
P8215-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takashi Kubota et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 10(7), M110-M110 (2011-04-21)
Yeast cells lacking Ctf18, the major subunit of an alternative Replication Factor C complex, have multiple problems with genome stability. To understand the in vivo function of the Ctf18 complex, we analyzed chromatin composition in a ctf18Δ mutant using the
A genome-wide screen reveals a role for the HIR histone chaperone complex in preventing mislocalization of budding yeast CENP-A
Ciftci-Yilmaz S, et al.
Genetics, 210(1), 203-218 (2018)
Jin H Lee et al.
Virology, 378(2), 347-354 (2008-07-08)
In this study we have defined protein-protein interactions between the structural proteins of herpes simplex virus type 1 (HSV-1) using a LexA yeast two-hybrid system. The majority of the capsid, tegument and envelope proteins of HSV-1 were screened in a
Wei Xie et al.
Molecular biology of the cell, 20(14), 3317-3329 (2009-05-22)
Endoplasmic reticulum (ER) quality control mechanisms monitor the folding of nascent polypeptides of the secretory pathway. These are dynamic processes that retain folding proteins, promote the transport of conformationally mature proteins, and target misfolded proteins to ER-associated degradation (ERAD) pathways.
Microbial biomass in compost during colonization of Agaricus bisporus
Vos AM, et al.
AMB Express, 7, 1-7 (2017)
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.