Merck
S8820
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
SIGMA FAST, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, For General Use
別名:
プロテアーゼ阻害剤タブレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
フォーム:
tablet
溶解性:
water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless
保管温度:
2-8°C
製品名
SIGMAFAST プロテアーゼインヒビター タブレット, For General Use
由来生物
bovine lung
bovine milk
品質水準
フォーム
tablet
溶解性
water: 1 tablet/100mL, clear to hazy, colorless
保管温度
2-8°C
詳細
SIGMAFASTプロテアーゼ阻害剤タブレットは、AEBSF、E-64、ベスタチン、ロイペプチン、アプロチニン、およびEDTAなどの幅広い種類のプロテアーゼ阻害剤のカクテルを含む錠剤処方です。 1錠でカクテルを100 mL作ることが可能で、最大20 gの細胞抽出物中に存在するプロテアーゼを阻害することができます。
SIGMAFASTプロテアーゼ阻害剤タブレットとHIS-Select®製品またはその他の固定化金属アフィニティークロマトグラフィー(IMAC)(IMAC)製品との併用は推奨されません。本錠剤には、金属キレート剤であり、これらのアフィニティー製品から金属イオンを除去する可能性のあるEDTAが含まれています。
特異性
セリン、システイン、アスパラギン酸、メタロプロテアーゼを阻害します。
アプリケーション
SIGMAFASTプロテアーゼ阻害剤タブレットは以下に使用されています:
  • 膜タンパク質解析のための未処理の精液の洗浄
  • ウェスタンブロット解析用の全細胞可溶化物を得るためにCD4+ T細胞をインキュベーションする溶液
  • ウェスタンブロット解析を実施するために損傷の中心点に位置する脊髄組織をホモジナイズする際のNP-40バッファーの成分
  • 脊髄組織サンプル中のニューレグリン-1β1(Nrg-1ß1)を酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)で検出するために創傷の中心に位置する脊髄組織をホモジナイズする際の放射性免疫沈降アッセイ(RIPA)用バッファーの成分
これらの 錠剤は、一般用途向けに最適化・試験済みです。 気管基底細胞の運命を決定するために氷冷放射性免疫沈降アッセイバッファー と組み合わせた気管の採取や、ウェスタンブロッティング分析用の ラット肺組織のホモジナイズなど、 さまざまな用途に使用されています。
特徴および利点
  • 幅広い種類のプロテアーゼの阻害:セリン、システイン、アスパラギン酸、および金属プロテアーゼを阻害することから、さまざまな用途におけるプロテアーゼ阻害が可能な多用途性のあるソリューションです。
  • 水溶性の錠剤処方:使用および調製が容易で、1錠でカクテル100 mLを作ることができます。
  • プロテアーゼ阻害剤のカクテル含有:プロテアーゼ阻害の包括的かつ効果的なソリューションを提供します。
  • 一般用途向けに試験および最適化済みです:幅広い用途に対応できる実証済みの性能と信頼性。
構成
AEBSF、2 mM
アプロチニン、0.3 μM
ベスタチン、130 μM
EDTA、1 mM
E-64、14 μM
ロイペプチン、1 μM
数量
1錠で100 mLのカクテルを調製できます。USPパンクレアチン1 mgに相当するプロテア-ゼの阻害には、本製品1 mLを使用してください。1錠で最大20gの細胞抽出物に含まれるプロテア-ゼを阻害することができます。
物理的形状
タブレット(水溶性)
その他情報
R&Dでの使用に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。危険性と安全な取扱い方法に関しては、安全データシートを参照してください。
法的情報
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
S8820-2TAB:
S8820-VAR:
S8820-BULK:
S8820-20TAB:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nihar J Mehta et al.
Free radical biology & medicine, 101, 44-52 (2016-11-05)
The dopamine oxidation product cysteinyl-dopamine has attracted attention as a contributor to the death of dopaminergic neurons in Parkinson's disease. Treatment of cysteinyl-dopamine with hypochlorite yields an even more cytotoxic product. This product has potent redox-cycling activity and initiates production
Tran Hong Nha Nguyen et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(11), 1140-1155 (2012-07-31)
Root hairs are single hair-forming cells on roots that function to increase root surface area, enhancing water and nutrient uptake. In leguminous plants, root hairs also play a critical role as the site of infection by symbiotic nitrogen fixing rhizobia
Immunometabolic profiling of T cells from patients with relapsing-remitting multiple sclerosis reveals an impairment in glycolysis and mitochondrial respiration
La Rocca C, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 77, 39-46 (2017)
Protein content of equine seminal plasma and sperm plasma membrane in subfertile stallions
Guasti PN, et al.
Journal of equine veterinary science, 34(1), 84-85 (2014)
Design and optimization of PLGA microparticles for controlled and local delivery of Neuregulin-1 in traumatic spinal cord injury
Santhosh KT, et al.
Journal of biological and chemical chronicles, 261, 147-162 (2017)
資料
While aprotinin and bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) are the same protein sequence, the term aprotinin is typically used when describing the protein derived from bovine lung.
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.