Merck
04693116001
Roche
cOmplete Protease Inhibitor Cocktail(プロテアーゼ阻害剤カクテル)
Tablets provided in EASYpacks
別名:
プロテアーゼ阻害剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.21
フォーム:
tablet
溶解性:
water: soluble
保管温度:
2-8°C
フォーム
tablet
包装
pkg of 20 tablets
メーカー/製品名
Roche
溶解性
water: soluble
Absorption
0.08 at 280 nm
保管温度
2-8°C
詳細
cOmpleteプロテアーゼ阻害錠は、カルパインのみならず、幅広くセリン、システイン、およびメタロプロテアーゼを阻害します。錠剤の最適化された組成のため、それらは優れた阻害効果を示し、動物組織、植物、酵母、および細菌から単離されたタンパク質の保護に十分適しています。
cOmplete錠剤には、EDTAならびに不可逆的および可逆的プロテアーゼ阻害剤の両方が含有されています。cOmplete錠剤中に存在するプロテアーゼ阻害剤は、タンパク質のSH基と不可逆的な複合体を生成しません。
特異性
広範囲のセリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼおよびメタロプロテアーゼ、さらにカルパインを阻害します。
アプリケーション
cOmpleteは、細菌、哺乳動物、酵母、および植物細胞抽出物中のセリン、システイン、およびメタロプロテアーゼの阻害に使用されます。
cOmpleteには、可逆的および不可逆的プロテアーゼ阻害剤の両方が含有されています。このため、最初の精製ステップだけでなく、通常はプロテアーゼ阻害剤で保護されているすべての保存緩衝液および溶液に、cOmpleteを添加することを推奨します。
cOmpleteにはEDTAが含有されています(1錠で1 mM EDTAの50 mL溶液が得られます)。したがって、抽出緩衝液には、Ca2+、Mg2+、またはMn2+のような二価の陽イオンが含有されていてはなりません。そうしないと、メタロプロテアーゼの阻害が不完全になる可能性があります。目的のタンパク質がIMAC(固定化金属アフィニティークロマトグラフィー)、例えばポリ-His-タグ化組換えタンパク質により精製される場合、クロマトグラフィー分析の前にEDTAを除去(例:透析により)しなければなりません。あるいは、EDTA不含の製品cOmpleteを使用することができます。これらの錠剤は、EDTAまたは他のキレート剤が存在しないことを除き、cOmpleteと同じです。
cOmplete錠剤は、大量の抽出容量(最大50 mL)におけるタンパク質分解活性を阻害します。より少ない量(最大10 mL)で作業する場合は、ミニ錠剤のcOmplete Miniを使用することをお勧めします。ミニ錠剤のcOmpleteの組成は、通常のcOmplete錠剤と同じです。
cOmpleteプロテアーゼ阻害剤カクテルは、以下の成分として使用されています:
  • シロイヌナズナArabidopsis 苗からタンパク質を抽出するための抽出バッファー
  • リンパ球からタンパク質を単離するための放射性免疫沈降アッセイ(RIPA)バッファー
  • プロトプラスト溶解のための抽出バッファー
特徴および利点
cOmpleteプロテアーゼ阻害錠を使用して、様々なプロテアーゼからタンパク質を保護してください。阻害されていないタンパク質分解活性により、単離に何日も要したタンパク質がほんの数分で分解されてしまいます。これらの簡便な水溶性錠剤の各々には、動物、植物、酵母、および細菌などほとんどの細胞種由来のタンパク質分解活性を阻害するプロテアーゼ阻害剤の混合物が含有されています。計量や計測は不要で、一貫した結果が確保されます。
  • 利便性:速溶錠をEASYpackのホイル包装を介して緩衝液に押して入れるだけです。
  • 完全な保護:瞬時に様々なプロテアーゼからタンパク質を保護します。
  • 柔軟性:動物、植物、酵母、細菌、または真菌などほぼあらゆる組織や細胞の抽出物中のタンパク質を保護します。
  • 安全性:あなたやあなたの周りの人々にリスクを与えない、無毒の阻害剤を選択してください。
包装
ホイルブリスターパック入りの20の個包装cOmpleteプロテアーゼ阻害剤カクテル錠。
構成
幅広い阻害特異性を持った複数のプロテアーゼ阻害剤の独自の混合物です。
物理的形状
ホイルブリスターパック入りの錠剤
調製ノート
ワーキング濃度:50 mL抽出溶液あたり1錠
ワーキング溶液(使用溶液):取扱い
錠剤の破損を防ぐため、親指の付け根(指の爪ではなく)を使って慎重にホイルの上から錠剤を押します。
ワーキング溶液の調製
50 mLの抽出溶液中のタンパク質分解活性を阻害するには、1錠のcOmplete錠で十分です。非常に高いタンパク質分解活性がある場合は、1錠を25 mLの抽出緩衝液に使用する必要があります。錠剤は、抽出媒体に直接添加できます。あるいは、保存溶液(25倍濃縮)を調製できます。
保存溶液(25倍濃縮)の調製
1錠のcOmplete錠を、2 mLの蒸留水または2 mLの100 mMリン酸緩衝液、pH 7.0に溶解します。
保存条件(ワーキング溶液):保存溶液は、2~8℃で1~2週間、または15~25℃で少なくとも12週間保存できます。
再構成
水性緩衝液に溶解するか、または抽出媒体に直接加えます。あるいは、2 mLの水または100 mMリン酸緩衝液、pH 7.0で25倍の保存溶液を調製します。保存溶液は、2~8℃で1~2週間または-15~-25℃で少なくとも12週間安定で、15~25℃でチオール含有溶液に使用できます。
保管および安定性
2~8℃で保存してください。(-15~-25℃での保存も可能です)
法的情報
cOmplete is a trademark of Roche
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sinead Toomey et al.
Journal of translational medicine, 18(1), 99-99 (2020-02-24)
An increasing number of anti-cancer therapeutic agents target specific mutant proteins that are expressed by many different tumor types. Successful use of these therapies is dependent on the presence or absence of somatic mutations within the patient's tumor that can
Yuying Zhao et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 32(9), e13895-e13895 (2020-06-10)
Hirschsprung's disease (HSCR) is a congenital gastrointestinal disorder, characterized by enteric ganglia absence in part or entire of the colon, due to abnormal colonization and migration of enteric neural crest cells (ENCCs) during development. Currently, besides surgery which is the
ProBDNF/p75NTR/sortilin pathway is activated in peripheral blood of patients with alcohol dependence
Zhou L, et al.
Translational Psychiatry, 7(11), 2-2 (2018)
Yanke Chen et al.
Nature cell biology, 22(10), 1276-1285 (2020-10-03)
Breast cancer brain metastasis (BCBM) is a devastating disease. Radiation therapy remains the mainstay for treatment of this disease. Unfortunately, its efficacy is limited by the dose that can be safely applied. One promising approach to overcoming this limitation is
EL1-like casein kinases suppress ABA signaling and responses by phosphorylating and destabilizing the ABA receptors PYR/PYLs in Arabidopsis
Chen HH, et al.
Molecular plant, 11(5), 706-719 (2018)
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.