形状
tablet
包装
vial of 20 tablets (11873580001)
vial of 3 × 20 tablets (05056489001)
メーカー/製品名
Roche
溶解性
aqueous buffer: soluble
吸収
0.08 at 280 nm
保管温度
2-8°C
詳細
cOmplete、EDTAフリープロテアーゼ阻害剤タブレットは、幅広い種類のセリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼを阻害します。他のcOmpleteタブレットと違い、EDTAを含まないため、金属依存性タンパク質の安定性と機能に影響を及ぼしません。IMAC(固定化金属イオンアフィニティクロマトグラフィー)によるポリHisタグ付き融合タンパク質のアフィニティ精製にも使用できます(透析の必要はありません)。
組成が最適化されたタブレットは、セリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼに対して優れた阻害効果を示し、動物組織、植物、酵母、および細菌などから分離したタンパク質の保護に適しています。cOmplete、EDTAフリータブレットは、不可逆的および可逆的なプロテアーゼ阻害剤の両方を含んでいます。メタロプロテアーゼやアスパラギン酸プロテアーゼは阻害されません。
cOmplete、EDTAフリータブレットは、cOmpleteタブレットと同等ですが、EDTAや他のキレート剤(例えばEGTAなど)が含まれていない点だけが異なっています。
組成が最適化されたタブレットは、セリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼに対して優れた阻害効果を示し、動物組織、植物、酵母、および細菌などから分離したタンパク質の保護に適しています。cOmplete、EDTAフリータブレットは、不可逆的および可逆的なプロテアーゼ阻害剤の両方を含んでいます。メタロプロテアーゼやアスパラギン酸プロテアーゼは阻害されません。
cOmplete、EDTAフリータブレットは、cOmpleteタブレットと同等ですが、EDTAや他のキレート剤(例えばEGTAなど)が含まれていない点だけが異なっています。
特異性
セリンプロテアーゼ、システインプロテアーゼを阻害します。メタロプロテアーゼは阻害しません。
アプリケーション
cOmplete™、EDTA-freeプロテアーゼ阻害剤カクテルは、チャイニーズハムスター卵巣(CHO)細胞再懸濁のための放射性免疫沈降法(RIPA)溶解バッファーの成分として使用されています。また、HCT116結腸直腸がん細胞再懸濁バッファーの成分として使用されています。
cOmplete™、EDTA-freeプロテアーゼ阻害剤カクテルは、以下の成分として使用されています:
- グルタチオン共沈降のためのヒト胎児由来腎細胞293(HEK293T細胞)溶解用の免疫沈降溶解バッファー(IPLS)
- ウエスタンブロッティングのための細胞溶解用の放射性免疫沈降法(RIPA)バッファー
- 細菌細胞溶解のためのバッファーA
cOmplete™、EDTAフリーは、細菌、酵母、植物、および動物の細胞の抽出物に存在するセリンプロテアーゼおよびシステインプロテアーゼの阻害に使用されます。
cOmplete、EDTAフリータブレットは、EDTAがタンパク質(例えば金属含有タンパク質など)の安定性やその後のアッセイに影響を及ぼし得る場合に、大ボリューム(最大50 mL)において、タンパク質分解活性の阻害に使用されます。EDTAはIMAC(固定化金属イオンアフィニティクロマトグラフィー)に影響を及ぼすため、ポリHisタグ付き融合タンパク質の分離プロセスでは、cOmplete、EDTAフリーがよく使用されています。
少量(最大10 mL)で、タンパク質分解活性を阻害する必要がある場合は、cOmpleteミニ、EDTAフリーの使用をお勧めします。
cOmplete、EDTAフリータブレットは、EDTAがタンパク質(例えば金属含有タンパク質など)の安定性やその後のアッセイに影響を及ぼし得る場合に、大ボリューム(最大50 mL)において、タンパク質分解活性の阻害に使用されます。EDTAはIMAC(固定化金属イオンアフィニティクロマトグラフィー)に影響を及ぼすため、ポリHisタグ付き融合タンパク質の分離プロセスでは、cOmplete、EDTAフリーがよく使用されています。
少量(最大10 mL)で、タンパク質分解活性を阻害する必要がある場合は、cOmpleteミニ、EDTAフリーの使用をお勧めします。
特徴および利点
使用するタンパク質を様々な種類のプロテアーゼから保護するために、cOmpleteプロテアーゼ阻害剤タブレットをご使用ください。阻害していないプロテアーゼ活性は、数日かけて分離したタンパク質を、わずか数分で分解してしまいます。これらの便利な水溶性タブレットは、動物、植物、酵母、および細菌を含むほとんどの細胞タイプに由来するタンパク質分解活性を阻害するプロテアーゼ阻害剤ブレンドを含みます。秤量や測定は不要で、一貫した結果を確かなものにします。
- 使いやすい:すぐに溶解するタブレットをバッファーに加えるだけ。
- 完璧な保護:幅広いプロテアーゼから、直ちにタンパク質を守ります。
- 柔軟性:動物、植物、酵母、細菌、あるいは真菌を含めたあらゆる組織または細胞からの抽出物中のタンパク質を保護するために使用できます。
- 安全性:非毒性の阻害剤を使用しているため、ユーザーや周囲の方へのリスクはありません。
構成
幅広い阻害特異性を持った複数のプロテアーゼ阻害剤の独自の混合物です。
品質
膵臓の抽出液で性能を検証しています。
物理的形状
ガラス容器に入ったタブレットです。
調製ノート
使用濃度:1タブレット/50 mL抽出溶液
使用液:使用液の調製:
1つのcOmplete、EDTAフリータンパク質阻害剤タブレットは、抽出液50 mLのタンパク質分解活性の阻害に使用できます。極めて高いタンパク質分解活性が存在する場合は、1つのタブレットを25 mLの抽出バッファーに使用してください。タブレットは、抽出液に直接添加できます。また、ストック溶液(25倍濃度)を調製することもできます。
ストック溶液(25倍濃度)の調製
1つのcOmplete、EDTAフリータブレットを、2 mLの蒸留水または100 mMリン酸バッファーpH 7.0に溶解します。
保管条件(使用液):ストック溶液は、2~8°Cで1~2週間、-15~-25°Cで12週間以上保存できます。
使用液:使用液の調製:
1つのcOmplete、EDTAフリータンパク質阻害剤タブレットは、抽出液50 mLのタンパク質分解活性の阻害に使用できます。極めて高いタンパク質分解活性が存在する場合は、1つのタブレットを25 mLの抽出バッファーに使用してください。タブレットは、抽出液に直接添加できます。また、ストック溶液(25倍濃度)を調製することもできます。
ストック溶液(25倍濃度)の調製
1つのcOmplete、EDTAフリータブレットを、2 mLの蒸留水または100 mMリン酸バッファーpH 7.0に溶解します。
保管条件(使用液):ストック溶液は、2~8°Cで1~2週間、-15~-25°Cで12週間以上保存できます。
再構成
水系のバッファーに可溶、または抽出溶媒に直接添加できます。別の方法としては、2 mLの水または100 mMリン酸バッファーpH 7.0を使用して25倍のストック溶液を調製します。ストック溶液は、2~8°Cで1~2週間、-15~-25°Cで12週間以上安定です。チオールを含む溶液中で、15~25°Cで使用できます。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
法的情報
cOmplete is a trademark of Roche
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Genes, 12(9) (2021-09-29)
During a plant's life cycle, plastids undergo several modifications, from undifferentiated pro-plastids to either photosynthetically-active chloroplasts, ezioplasts, chromoplasts or storage organelles, such as amyloplasts, elaioplasts and proteinoplasts. Plastid proteome rearrangements and protein homeostasis, together with intracellular communication pathways, are key
The O-GlcNAc transferase OGT interacts with and post-translationally modifies the transcription factor HOXA 1
Febs Letters, 592(7), 1185-1201 (2018)
Hybrid mass spectrometry approaches to determine how L-histidine feedback regulates the enzyzme MtATP-phosphoribosyltransferase
Structure, 25(5), 730-738 (2017)
RNA biology, 18(5), 718-731 (2021-01-08)
The capsid protein of dengue virus strain 2 (DENV2C) promotes nucleic acid structural rearrangements using chaperone activity. However, the role of DENV2C during the interaction of RNA elements in the conserved 5' untranslated region (5'UTR) to the 3' untranslated region
Application of the Bradford Assay for Cell Lysis Quantification: Residual Protein Content in Cell Culture Supernatants
Biotechnology Journal, 1800714-1800714 (2019)
プロトコル
It is possible dissolve 1 tablet in 2 mL double dist. water (results in a 25x stock solution) without any problems.
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.