製品名
Protease Inhibitor Cocktail Set I, A cocktail of five protease inhibitors that will inhibit a broad range of proteases and esterases. Supplied with a data sheet.
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
特異性
アプリケーション
- cold radioimmunoprecipitation assay (RIPA) buffer to prepare cell lysates for western blotting
- RIPA lysis buffer to extract total protein from rat liver tissues and AML12 cells
- sucrose solution to homogenize mice cortices for myelin isolation
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- Protease Inhibitor Cocktails offer protection of target protein against degradation in crude extracts
- Ready for reconstitution
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
US1539131-10VL:
539131-1VL:
539131-100UL:
539131-10VL:
試験成績書(COA)