Merck
P5726
Sigma-Aldrich
Phosphatase Inhibitor Cocktail 2
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity), for the inhibition of tyrosine protein phosphatases, acid and alkaline phosphatases
別名:
Protease inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.54
product name
ホスファターゼインヒビターカクテル2, aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
形状
aqueous solution (dark coloration may develop upon storage, which does not affect the activity)
品質水準
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
ホスファターゼ インヒビターカクテル2は、 細胞抽出物に含まれるタンパク質を修飾する酵素を阻害して、 インタクトなタンパク質の収率を高めるように設計されている成分の混合物です。さまざまな動物組織や細胞質抽出物での使用のために 最適化され、検証されています。
アプリケーション
ホスファターゼ阻害剤カクテルは、細胞抽出物中に存在するタンパク質修飾酵素の阻害剤を添加することで、インタクトのタンパク質の収量を改善します。 本製品は、チロシンタンパク質ホスファターゼ、酸性およびアルカリ性ホスファターゼの評価に最適化されています。 本製品は、ウシ肝臓やヒト臍帯を含む動物組織由来の細胞抽出物、およびウサギ筋の細胞質抽出物で評価されています。
生物化学的/生理学的作用
本混合物は、特異的な阻害特性を持った個々の化合物を含んでいます。 オルトバナジン酸ナトリウムは、ATPアーゼ、タンパク質チロシンホスファターゼ、および他のリン酸輸送酵素の数々を阻害します。 モリブデン酸ナトリウムは、酸性ホスファターゼおよびリン酸化タンパク質ホスファターゼを阻害します。 酒石酸ナトリウムは、酸性ホスファターゼを阻害します。 イミダゾールは、アルカリ性ホスファターゼを阻害します。
特徴および利点
本化合物は、キナーゼおよびホスファターゼ生物学研究用製品として提供されています。キナーゼおよびホスファターゼ生物学製品に関する詳細については、こちらをクリックしてください。他の研究領域の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
注意
提供後、本製品は推奨保管温度 2 ~ 8°Cで 2 年間安定です。
調製ノート
本カクテルは、透明な水溶液として提供されます。 本製品は、0.2 μm の膜で濾過滅菌されており、ボトルに無菌的に充填されています。 1 mLで、ヒト臍帯、ウシ肝臓、ウサギ筋、A431、またはジャーカット 細胞抽出液の 100,000 x g 上清におけるホスファターゼ活性を、タンパク質濃度 5 mg/mL において阻害します。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
関連製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5726-300UL:4548173950990
P5726-VAR:
P5726-BULK:
P5726-1ML:4548173950983
P5726-1ML-PW:
P5726-5ML-PW:
P5726-300UL-PW:
P5726-5ML:4548173951003
文書ライブラリにアクセスする
Shira Simonovitch et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 70(3), 861-875 (2019-07-16)
This study examined the effects of apolipoprotein E4 (APOE4), the most prevalent genetic risk factor for Alzheimer's disease (AD), on proteins involved in mitochondrial dynamics and autophagy, in the hippocampus of targeted replacement mice. Immunohistochemical measurements revealed that the levels
Colin S McCoin et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 317(2), E298-E311 (2019-05-01)
The impact of sexual dimorphism and mitophagy on hepatic mitochondrial adaptations during the treatment of steatosis with physical activity are largely unknown. Here, we tested if deficiencies in liver-specific peroxisome proliferative activated-receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α), a transcriptional coactivator of biogenesis, and
Blanca Majem et al.
Oncogene, 38(32), 6035-6050 (2019-07-07)
Ovarian cancer is the most lethal gynecological malignancy due to the silent nature on its early onset and the rapid acquisition of drug resistance. Histologically heterogeneous, it includes several subtypes with different mutational landscapes, hampering the development of effective targeted
Miaozong Wu et al.
PloS one, 4(7), e6430-e6430 (2009-07-31)
Aged skeletal muscle is characterized by an increased incidence of metabolic and functional disorders, which if allowed to proceed unchecked can lead to increased morbidity and mortality. The mechanism(s) underlying the development of these disorders in aging skeletal muscle are
Uchenna John Unachukwu et al.
Scientific reports, 6, 22392-22392 (2016-03-05)
To replace photoreceptors lost to disease or trauma and restore vision, laboratories around the world are investigating photoreceptor replacement strategies using subretinal transplantation of photoreceptor precursor cells (PPCs) and retinal progenitor cells (RPCs). Significant obstacles to advancement of photoreceptor cell-replacement
資料
The use of phosphatase inhibitors is critical for all types of phosphorylation studies. Compare phosphatase inhibitor cocktails to select the best one for your research.
すべてのリン酸化実験において、ホスファターゼ阻害剤の使用は不可欠です。ホスファターゼ阻害剤カクテルを比較して、お客様の研究に最適なものを選択してください。
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology