Merck
P0044
Sigma-Aldrich
Phosphatase Inhibitor Cocktail 3
DMSO solution, for the inhibition of protein phosphatase 2A, alkaline phosphatases, protein phosphatases 1 and 2A, DMSO solution
別名:
Phosphatase inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
ホスファターゼインヒビターカクテル3, DMSO solution
形状
DMSO solution
品質水準
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
ホスファターゼ阻害剤カクテルは、細胞抽出物中に存在するタンパク質修飾酵素の阻害剤を添加することで、インタクトのタンパク質の収量を改善します。 本製品は、ヒト臍帯およびウシ肝臓を含む動物組織由来抽出物、ならびにA431、CHO、およびU937 の細胞抽出物で評価されています。pNPPとアルカリホスファターゼの L-アイソザイムとの比較評価、およびセリン-スレオニンタンパク質ホスファターゼの評価に最適化されています。
生物化学的/生理学的作用
本混合物は、特異的な阻害特性を持った個々の化合物を含んでいます。 カンタリジンは、タンパク質ホスファターゼ 2A を阻害します。 (−)-P-ブロモレバミゾールシュウ酸塩は、アルカリホスファターゼの L-アイソフォームを阻害します。 カリクリン A は、タンパク質ホスファターゼ 1 および 2A を阻害します。
注意
提供後、本製品は推奨保管温度 2 ~ 8°Cで 4 年間安定です。
調製ノート
本カクテルは、ジメチルスルホキシドの透明溶液として提供されます。組織または細胞由来タンパク質 500 mg あたり 1 mL のカクテルを希釈することをお勧めします。 最終濃度として 1%(v/v)が使用され、この濃度は、ヒト臍帯およびウシ肝臓由来の 27,000 x g 上清、および A431、CHO、および U937 細胞抽出液の 100,000 x g 上清におけるホスファターゼ活性を阻害します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P0044-VAR:
P0044-5ML:4548173299174
P0044-BULK:
P0044-1ML:4548173299167
P0044-1ML-PW:
P0044-5ML-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinglin L Xie et al.
Nature communications, 8(1), 499-499 (2017-09-13)
The capacity to coordinate environmental sensing with initiation of cellular responses underpins microbial survival and is crucial for virulence and stress responses in microbial pathogens. Here we define circuitry that enables the fungal pathogen Candida albicans to couple cell cycle
Sarahmi Ishida et al.
The Plant cell, 20(12), 3273-3288 (2008-12-25)
The homeostasis of gibberellins (GAs) is maintained by negative feedback in plants. REPRESSION OF SHOOT GROWTH (RSG) is a tobacco (Nicotiana tabacum) transcriptional activator that has been suggested to play a role in GA feedback by the regulation of GA
Shumei Ma et al.
PloS one, 12(8), e0182921-e0182921 (2017-08-23)
Ferroptosis is a cell death pathway characterized by iron-dependent accumulation of reactive oxygen species (ROS) within the cell. The combination of siramesine, a lysosome disruptor, and lapatinib, a dual tyrosine kinase inhibitor, has been shown to synergistically induce cell death
Tetsuro Ikegami et al.
PLoS pathogens, 5(2), e1000287-e1000287 (2009-02-07)
Rift Valley fever virus (RVFV) (genus Phlebovirus, family Bunyaviridae) is a negative-stranded RNA virus with a tripartite genome. RVFV is transmitted by mosquitoes and causes fever and severe hemorrhagic illness among humans, and fever and high rates of abortions in
Zhang Xiao Ying et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(21), 5383-5393 (2016-11-03)
This study was performed to further our understanding of the biological and genetic basis of follicular lymphoma and to identify potential novel therapy targets. We analyzed previously generated whole exome sequencing data of 23 follicular lymphoma cases and one transformed
資料
The use of phosphatase inhibitors is critical for all types of phosphorylation studies. Compare phosphatase inhibitor cocktails to select the best one for your research.
すべてのリン酸化実験において、ホスファターゼ阻害剤の使用は不可欠です。ホスファターゼ阻害剤カクテルを比較して、お客様の研究に最適なものを選択してください。