Merck
E1014
Millipore
Benzonase® ヌクレアーゼ
≥250 units/μL, ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
別名:
エンドヌクレアーゼ Serratia marcescens(セラチア菌)由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Serratia marcescens
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
30 kDa
濃度
≥250 units/μL
アプリケーション
research use
その他の活性
protease, essentially free
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Benzonase®ヌクレアーゼは、Serratia marcescens由来の高性能の遺伝子組換えエンドヌクレアーゼです。2つの必須ジスルフィド結合を持つこの二量体タンパク質は、幅広い使用条件下であらゆる形のDNAおよびRNA(一本鎖、二本鎖、直鎖状、環状)を攻撃して分解することができます。Benzonase®ヌクレアーゼは、核酸を除去し、タンパク質試料の純度と品質を高めることができます。
アプリケーション
Benzonase®ヌクレアーゼは、次のような用途で使用されています:DNA と RNAを消化してすべての核タンパク質の完全放出を促進する氷冷溶解バッファーCの成分として使用するため、免疫沈降ステップにおいて、核質およびクロマチンからタンパク質複合体を放出するため、RIPA法のサプリメントとして免疫沈降法のためにSHSY5Y細胞を分画するため、脱細胞化法において大動脈根から残存する核酸を除去するため
タンパク質サンプルから核酸を除去する際に使用します。
生物化学的/生理学的作用
Benzonase®ヌクレアーゼは、核酸を5′-一リン酸終端を持つ長さ3~5塩基のオリゴヌクレオチドへと完全に消化できるため、組換えタンパク質からの核酸の除去や核酸の完全消化が必要なアプリケーションに最適なツールとなっています。タンパク質抽出物の粘度を低下させ、細胞凝集を予防することに加えて、Benzonase®ヌクレアーゼでタンパク質サンプルを事前処理することで、結合している核酸を除去することにより2Dゲル電気泳動における分離を著しく改善できます。この汎用性の高い酵素は、未変性と熱変性の両方のDNAとRNAを消化することができ、酵素活性至適pHは8.0~9.2であることが確認されています。Benzonase® ヌクレアーゼは、マイクロバイオームサンプルから宿主DNAを効果的に除去します。多くの場合、マイクロバイオームサンプル(唾液や皮膚など)には、宿主DNAが高い割合で含まれており、これがダウンストリームの結果を妨げます。メルクのエキスパートは、宿主DNAの低減により、データを増やし改善しながらシーケンシング費用を削減できることを明らかにしています。実験データは、技術論文『Benzonase® Nuclease for Microbiome Workflows』に掲載しています。
未変性または熱変性のDNA, RNAを分解します。
特徴および利点
  • マイクロバイオームサンプル中の宿主DNAの除去。
  • さまざまなワークフローにおける効果的な核酸消化。
  • タンパク質抽出時の粘度の低減。
単位の定義
1ユニットは、反応液を2.625 mLとした場合に、pH 8.0、37°C、30分間で、超音波破砕されたサケ精子DNAを切断して、1.0のΔA260に相当する酸可溶性オリゴヌクレオチドを生じる酵素量です。
物理的形状
50%グリセロ-ル溶液(20 mM Tris-HCl(pH 8.0), 2 mM MgCl2, 20 mM NaClを含有)。
法的情報
ベンゾナーゼ®ヌクレアーゼは、Merck KGaA(ダルムシュタット、ドイツ)および/またはその関連会社が供給しています。
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
Sequential fractionation and isolation of subcellular proteins from tissue or cultured cells
Baghirova S, et al.
MethodsX, 2, 440-445 (2015)
The involvement of tau in nucleolar transcription and the stress response
Maina M.B., et al.
Acta Neuropathologica Communications, 6(70) (2018)
Characterization of Laminins in Healthy Human Aortic Valves and a Modified Decellularized Rat Scaffold
Granath C, et al.
BioResearch Open Access, 9(1) (2020)
P Friedhoff et al.
Protein expression and purification, 5(1), 37-43 (1994-02-01)
Overproduction of the extracellular Serratia marcescens nuclease in Escherichia coli results in aggregation and sequestration of a large amount of the protein in inclusion bodies. Only a relatively small amount is secreted into the medium from which it can be
Miles C Scotcher et al.
PloS one, 4(3), e4924-e4924 (2009-03-18)
Botulism, an often fatal neuroparalytic disease, is caused by botulinum neurotoxins (BoNT) which consist of a family of seven serotypes (A-H) produced by the anaerobic bacterium Clostridium botulinum. BoNT, considered the most potent biological toxin known, is a 150 kDa
資料
Benzonase® Nuclease for reducing host DNA in microbiome workflows and enhancing taxa identification.
このページは、Benzonase®(ベンゾナーゼ)ヌクレアーゼについてよくある質問9項目とその回答をまとめたものです。
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
The field of proteomics is continually looking for new ways to investigate protein dynamics within complex biological samples. Recently, many researchers have begun to use RNA interference (RNAi) as a method of manipulating protein levels within their samples, but the ability to accurately determine these protein amounts remains a challenge. Fortunately, over the past decade, the field of proteomics has witnessed significant advances in the area of mass spectrometry. These advances, both in instrumentation and methodology, are providing researchers with sensitive assays for both identification and quantification of proteins within complex samples. This discussion will highlight some of these methodologies, namely the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
すべて表示
関連コンテンツ
The use of Benzonase® endonuclease can significantly reduce the levels of DNA by more than 100,000-fold while also reducing viscosity and protecting downstream equipment from DNA fouling. However, optimization strategies and DoE are critical when it comes to reducing DNA in your process. Setting up a DoE for your Benzonase® endonuclease application can help you find the optimal operation conditions that deliver the required DNA clearance from your process.