密度
1.319-1.321 g/mL
アプリケーション
hematology
histology
SMILES記法
CC(=O)N(CC(O)CN(C(C)=O)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I)c2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2I
InChI
1S/C35H44I6N6O15/c1-13(52)46(30-26(38)20(32(59)42-3-15(54)9-48)24(36)21(27(30)39)33(60)43-4-16(55)10-49)7-19(58)8-47(14(2)53)31-28(40)22(34(61)44-5-17(56)11-50)25(37)23(29(31)41)35(62)45-6-18(57)12-51/h15-19,48-51,54-58H,3-12H2,1-2H3,(H,42,59)(H,43,60)(H,44,61)(H,45,62)
InChI Key
NBQNWMBBSKPBAY-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 単一細胞のカプセル化の効率性を調べるため。
- 老化がん細胞の勾配ベース単離。
- 気管支肺胞洗浄液からの非エンベロープビリオンの単離。
- リポタンパク質および巨大分子の単離
- ビリオンの精製
- 神経細胞の精製
特徴および利点
- 生物学的に不活性で、マーカー酵素のためのアッセイに干渉しない。
- 非イオン性で無毒であり、浸透圧が低い。
- 自然勾配を形成し、スクロースよりも安定的で調製が容易。
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D1556-VAR:
D1556-100ML:
D1556-BULK:
D1556-250ML:4548173990491
D1556-250ML-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.