Merck
63052
Sigma-Aldrich
酢酸マグネシウム 溶液
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
別名:
Magnesium acetate anhydrous, Mg(OAc)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Mg
CAS番号:
分子量:
142.39
Beilstein:
3692530
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
liquid
濃度
~1 M in H2O
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.358
pH
5.0-7.0 (25 °C)
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES記法
CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
酢酸マグネシウムは分子生物学の次のような応用で使用されています:RNAのバッチin vitro転写、転写因子の結晶化:シッティングドロップ蒸気拡散法によるDNA複合体および蛋白。
酢酸マグネシウム溶液は、以下の用途に使用されています:
  • 管内ビオチン化アッセイのために、ビオチンリガーゼBioID2(MK-BioID2)馴化培地に融合させたミッドカインの補充
  • aRNA断片化を行うための、溶解バッファーと増幅RNA(aRNA)断片化バッファーの成分として
  • 接合子サンプルのシーケンシングのための、溶解バッファーとDamIDバッファーの成分として
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
63052-500ML:
63052-100ML:
63052-BULK:
63052-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quentin M Dudley et al.
ACS synthetic biology, 5(12), 1578-1588 (2016-08-02)
Cell-free metabolic engineering (CFME) is advancing a powerful paradigm for accelerating the design and synthesis of biosynthetic pathways. However, as most cell-free biomolecule synthesis systems to date use purified enzymes, energy and cofactor balance can be limiting. To address this
Lena Haffo et al.
Scientific reports, 8(1), 12671-12671 (2018-08-25)
The tumor suppressor p53 is commonly inactivated in human tumors, allowing evasion of p53-dependent apoptosis and tumor progression. The small molecule APR-246 (PRIMA-1Met) can reactive mutant p53 in tumor cells and trigger cell death by apoptosis. The thioredoxin (Trx) and
Hina Akhter et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 203, 144-151 (2016-10-28)
The larvae of the mosquito, Aedes aegypti normally inhabit freshwater (FW) where they face dilution of body fluids by osmotic influx of water. In response, the physiological actions of the anal papillae result in ion uptake while the Malpighian tubules
Surya Agung Priyambada et al.
Virus research, 238, 101-109 (2017-06-25)
Hepatitis B virus (HBV) is the smallest partially double-stranded DNA virus known to infect humans. Worldwide, more than 50% of hepatocellular carcinoma (HCC) cases are related to chronic Hepatitis B. Development of HCC from normal liver cells is characterized by
Roberto Stella et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(29), 8343-8353 (2016-10-04)
The illegal use of pharmacologically active compounds for growth promotion in food-producing species poses risks for consumer health and animal welfare. Surveillance relies on the quantification of drug residues in animal fluids or tissues, but the efficacy can be negatively
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。