グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
フォーム
liquid
濃度
~1 M in H2O
テクニック
HPLC: suitable
flow cytometry: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.0002% total Nitrogen (N)
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解性
water: soluble
密度
1.08 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.03
適合性
suitable for molecular biology
SMILES記法
Cl[Mg]Cl
アプリケーション
cell analysis
filtration
vaccine development
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
63069-500ML:
63069-VAR:
63069-100ML:
63069-25ML:
63069-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック