グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
濃度
~0.025 M in H2O
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.0002% total nitrogen (N)
pH
5.0-7.0 (25 °C)
微量陰イオン
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES記法
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
63036-BULK:
63036-VAR:
63036-10ML:
63036-10X1ML:
63036-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック