グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
0.2 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
濃度
1.00 M±0.01 M
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
その他の活性
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; and protease, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ニューロンの疾患およびマンガンの毒性を研究するためのマンガン造影磁気共鳴画像法(MEMRI)
- RNAポリメラーゼIおよびIIの活性を測定する高イオン強度反応混合物
- Mn2+イオンのソースとしての逆転写反応ミックス
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1787-VAR:
M1787-100ML:4548173950051
M1442-500ML-PW:
M1787-1ML:
M1787PROC:
M1787-10X1ML:4548173950068
M1787-PH:
M1787-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)