Merck
M3634
Sigma-Aldrich
塩化マンガン(II) 四水和物
ReagentPlus®, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnCl2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
197.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
フォーム:
powder
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
pH
3.5-6 (25 °C, 50 g/L)
mp
58 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化マンガン(II)四水和物は、塩化マンガン(II)の四水和物です。マンガンをベースとしたハイブリッド化合物の調製に使用されます。
アプリケーション
塩化マンガン(II)四水和物は以下の用途に使用できます:      
  • マイクロ波条件下でのアルデヒド、β-ジカルボニル化合物、および尿素の縮合によるジヒドロピリミジン-2(1H)-オンの合成促進剤として。      
  • アセチレンジカルボン酸ジアルキル、ホルムアルデヒド、およびアミンの1ポット4成分ドミノ型縮合によるジヒドロ-2-オキシピロール誘導体合成のための触媒として。     
  • 有機合成における酸化剤として利用できる可能性がある活性酸化マンガンの合成。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M3634-100G:4548173950303
M3634-BULK:
2540100:
M3634-VAR:
M3634-EW:
M3634-500G:4548173950310
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lisha Luo et al.
NMR in biomedicine, 25(12), 1360-1368 (2012-05-11)
The aim of this study was to provide data on the dose dependence of manganese-enhanced MRI (MEMRI) in the visual pathway of experimental rats and to study the toxicity of MnCl₂ to the retina. Sprague-Dawley rats were intravitreally injected with
Seong-Uk Jin et al.
Magnetic resonance imaging, 31(7), 1143-1149 (2013-05-11)
The cochlear plays a vital role in the sense and sensitivity of hearing; however, there is currently a lack of knowledge regarding the relationships between mechanical transduction of sound at different intensities and frequencies in the cochlear and the neurochemical
Oliviero L Gobbo et al.
Contrast media & molecular imaging, 7(6), 542-546 (2012-09-20)
Lung parenchyma remains one of the most difficult tissues to be imaged by means of magnetic resonance imaging (MRI). Several MRI techniques are routinely used for lung imaging. However, manganese-enhancement MRI (MEMRI) technique has not been associated with pulmonary MRI.
M R Sepúlveda et al.
Contrast media & molecular imaging, 7(4), 426-434 (2012-06-01)
Manganese is a vital element and cofactor of many key enzymes, but it is toxic at high levels, causing pronounced disturbances in the mammalian brain. Magnetic resonance imaging (MRI) studies using manganese ions as a paramagnetic contrast agent are often
Asad A Aboud et al.
Neurotoxicology, 33(6), 1443-1449 (2012-10-27)
Manganese (Mn) is an environmental risk factor for Parkinson's disease (PD). Recessive inheritance of PARK2 mutations is strongly associated with early onset PD (EOPD). It is widely assumed that the influence of PD environmental risk factors may be enhanced by