63535
塩化マンガン(II) 四水和物
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (KT)
別名:
Manganese chloride tetrahydrate, Manganese dichloride tetrahydrate, MnCl2.4H2O
About This Item
おすすめの製品
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (KT)
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4-6 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
58 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63535-250G-F:4548174003220
63535-BULK-F:
63535-50G-F:4548174003237
63535-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック