グレード
for luminescence
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (NT)
形状
solid
自己発火温度
1112 °F
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
損失
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
λ
3 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- タンパク質結晶化
- タンパク質ゲルにおけるゲルの染色、電気泳動、クロマトグラフィーのための中和バッファー
- ヘストリンアッセイのための標準物質(塩化アセチルコリン)の調製
- マイクロ流体微生物燃料電池アレイのための基質スクリーニング特性解析
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71183-6X250G:
71183-1KG:
71183-250G:
71183-VAR:
71183-BULK:
試験成績書(COA)