グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99.0% (perchloric acid titration)
形状
solid
自己発火温度
1112 °F
不純物
≤0.01% in water soluble matter
損失
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Al: ≤10 mg/kg
Ca: ≤0.005%
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤0.001%
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤0.002%
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
適合性
in accordance for appearance of solution
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 1,2-Dihydropyridines by reacting 3-formylchromones, N-nucleophiles, and active methylene molecules.
- 2(3H)-Furanone derivatives by using cinnamaldehyde and 5-aryl-2(3H) furanone.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
32319-6X500G-R:
32319-500G-R:
32319-50KG-R:
32319-4X5KG-R:
32319-40KG-H:
32319-1.5KG-R:
32319-6X1KG-R:
32319-VAR-R:
32319-BULK-R:
32319-1KG-R:
32319-5KG-R:
32319-250G-R:
32319-6X250G-R:
試験成績書(COA)