Merck
241245
Sigma-Aldrich
酢酸ナトリウム
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COONa
CAS番号:
分子量:
82.03
Beilstein:
3595639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
39021906
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
自己発火温度
1112 °F
不純物
≤0.01% insolubles
損失
≤1.0% loss on drying
pH
7.0-9.2 (25 °C, 5%)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
適合性
complies for IR spectroscopy
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸ナトリウムは、酢酸を炭酸ナトリウムまたは水酸化ナトリウムで処理することによって調製できる親水性有機化合物です。中和剤、触媒、食品添加物、および特定のpHを維持するバッファーとして機能します。
アプリケーション
酢酸ナトリウムは、以下を合成するための塩基として使用できます:
  • 芳香族アルデヒドと馬尿酸のエルレンマイヤー・プロッフルの縮合反応によるオキサゾロン。
  • 芳香族アルデヒドと酸無水物のパーキン反応による桂皮酸。
酢酸ナトリウムと酢酸バッファーの混合物は、置換イミダゾールのポリ臭素化に使用して、ポリ臭素化イミダゾールを合成することができます。
タンデムKnoevenagel-Michael多成分反応の触媒としても使用できます。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
241245-BULK:
241245-5G:4548173122922
241245-2.5KG:4548173122908
241245-VAR:
241245-500G:4548173122915
241245-1KG:4548173122892
241245-100G:4548173122885
241245-6X500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
PREPARATION OF (S)-2-Allyl-2-methylcyclohexanone (Cyclohexanone, 2-methyl-2-(2-propen-1-yl)-, (2S)-).
Justin T Mohr et al.
Organic syntheses; an annual publication of satisfactory methods for the preparation of organic chemicals, 86, 194-211 (2009-01-01)
The liquid-chromatographic quantification of some synthetic colorants in soft drinks.
Trandafir I, et al.
Scientific Study and Research, 10(1), 73-82 (2009)
R E Kingston et al.
Current protocols in molecular biology, Chapter 4, Unit4-Unit4 (2008-02-12)
Three different methods for RNA preparation using guanidine are presented in this unit--a single-step isolation method employing liquid-phase separation to selectively extract total RNA from tissues and cultured cells and two methods that rely on a CsCl step gradient to
Listeria monocytogenes inhibition in refrigerated vacuum packaged turkey bologna by chemical additives.
Wederquist HJ, et al.
Journal of Food Science, 59(3), 498-500 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 995-995 (1994)