主要文書
1.05934
Supelco
Manganese(II) chloride dihydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Manganese(II) chloride dihydrate, Manganese dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Mn · 2H2O
CAS番号:
分子量:
161.87
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-869-6
アッセイ:
≥99.0% (complexometric)
フォーム:
solid
溶解性:
1200 g/L
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (complexometric)
フォーム
solid
有効性
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1190 °C (anhydrous substance)
mp
650 °C (anhydrous substance)
溶解性
1200 g/L
密度
2.27 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
850 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Mn.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI Key
BEYCFZBNRLPHEP-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Substances reducing potassium permanganate: ≤ 0.0005 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(℃)
does not flash