Merck
92949
Millipore
微量金属とCoの混合物A5
suitable for microbiology, Sterile supplement recommended for the culture and maintenance of Cyanobacteria
別名:
微量元素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
品質水準
無菌性
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
life science and biopharma
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
cyanobacteria
詳細
Trace Metal Mix A5 with Coはラン藻の増殖に必要な微量元素を供給する添加剤で、肥料として機能します。シアノバクテリアは、他のバクテリアと比較して最適な増殖に必要な金属要求性が比較的高くなっていますが、これは主に、酸素発生的光合成電子伝達装置における金属補助因子、例えば、シトクロム、プラストシアニン、クロロフィル環などによるものです。最適な増殖を維持するためには、微量金属の十分な供給が必要です。これは特に、金属の必要量が多いために、シアノバクテリアが微量栄養素の制限を受けやすいためです。Coは海洋性シアノバクテリアの分布と生産性の決定因子として作用します。
アプリケーション
Trace Metal Mix A5 with Coは、BG11液体培地(ブルーグリーン培地)(カタログ番号:73816)の添加剤であり、Cyanobacteria(シアノバクテリア)の培養と維持に推奨されます。
構成
1 Lあたりの組成:
H3BO3 2860 mg
MnCl2 · 4H2O 1810 mg
ZnSO4 · 7H2O 222 mg
Na2MoO4 · 2H2O 390 mg
CuSO4 · 5H2O 79 mg
Co(NO3)2·6H2O 49 mg
1 mLを1000 mLのBG11液体培地(カタログ番号73816)に加えます
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92949-BULK:
92949-VAR:
92949-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jared Church et al.
Bioresource technology, 243, 147-153 (2017-06-27)
Microalgae can offer several benefits for wastewater treatment with their ability to produce large amounts of lipids for biofuel production and the high economic value of harvested biomass for biogas and fertilizer. This study found that salt concentration (∼45gL
Michaela Groma et al.
mBio, 11(4) (2020-08-28)
Staphylococcus aureus is a common cause of bacteremia that can lead to severe complications once the bacteria exit the bloodstream and establish infection in secondary organs. Despite its clinical relevance, little is known about the bacterial factors facilitating the development
Eleni Koutra et al.
Bioresource technology, 294, 122232-122232 (2019-10-15)
Digested effluents are usually deprived of the appropriate levels of organic carbon or macro- and micro-nutrients to effectively sustain microalgal growth. In this regard, Parachlorella kessleri was cultivated in an agro-waste digestate supplemented with different glucose concentrations, magnesium and trace
Colin Charnock et al.
Journal of water and health, 17(2), 295-307 (2019-04-04)
Numerous articles have documented the existence of filterable bacteria. Where filtration is the chosen method of sterilization for medicinal or media components, these bacteria will by definition render products non-sterile. They may further represent a health hazard to the end
Matthew E Mead et al.
Genome biology and evolution, 12(7), 1119-1130 (2020-05-23)
Gene regulatory networks (GRNs) drive developmental and cellular differentiation, and variation in their architectures gives rise to morphological diversity. Pioneering studies in Aspergillus fungi, coupled with subsequent work in other filamentous fungi, have shown that the GRN governed by the