品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 20 mL
メーカー/製品名
RTC QCI-034-1
濃度
in 5% HNO3
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
Intended as a Quality Control Check sample for, but not limited to validating calibration curves, method validation, analyst training, and matrix spikes.
This sample is not intended for calibration purposes.
This sample is not intended for calibration purposes.
アナライト
詳細
Arsenic
Beryllium
Cadmium
Chromium
Cobalt
Copper
Iron
Lead
Lithium
Manganese
Mercury
Nickel
Selenium
Vanadium
Zinc
Aluminum
すべて表示 (16)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC1132-20ML:
FQC1132-20ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)